Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NLGN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NLGN3
          Gene Name:
          neuroligin 3
          Gene Aliases:
          HNL3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 71144389 - 71175307 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.438877
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS122860
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NLGN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001166660.1 NP_001160132.1 5 1855
          NM_001321276.1 NP_001308205.1 6 1402
          NM_018977.3 NP_061850.2 6 1915
          NM_181303.1 NP_851820.1 7 1975
          XM_006724662.3 XP_006724725.2 8 1790
          XM_006724663.3 XP_006724726.1 8 1982
          XM_011530974.2 XP_011529276.1 7 1904
          XM_017029597.1 XP_016885086.1 6 1777
          GenBank mRNA AB040913.1 - 4 1145
          AF217411.1 - 6 1876
          AF217412.1 - 6 1687
          AK074814.1 - 1 214
          AK296217.1 - 4 1210
          AK299669.1 - 6 1386
          AK314699.1 - 5 1692
          BC028738.1 - 5 1850
          BC051715.1 - 6 1845 5258980
          BX641059.1 - 6 1397
          GQ489207.1 - 6 1641
          KJ534889.1 - 5 1581
          KJ534890.1 - 4 1521
          KJ534891.1 - 6 1641
          KJ534977.1 - 4 1521
          KJ535040.1 - 5 1439
          KU178651.1 - 5 1581

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_134336, XM_006257054, XM_008773251, XM_006257055, U41663.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_172932, AK044438, BC069040, BC150773, AK039018.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cell adhesion molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          receptor-mediated endocytosis
          neuron cell-cell adhesion
          synapse assembly
          learning
          visual learning
          adult behavior
          social behavior
          axon extension
          oligodendrocyte differentiation
          modulation of synaptic transmission
          synapse organization
          positive regulation of synapse assembly
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          rhythmic synaptic transmission
          excitatory postsynaptic potential
          inhibitory postsynaptic potential
          long-term synaptic potentiation
          positive regulation of dendritic spine development
          negative regulation of dendritic spine morphogenesis
          vocalization behavior
          negative regulation of excitatory postsynaptic potential
          postsynaptic membrane assembly
          presynaptic membrane assembly
          positive regulation of inhibitory postsynaptic potential
          regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of protein localization to synapse
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          regulation of terminal button organization
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of synaptic vesicle clustering
          positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          receptor activity
          protein binding
          neurexin family protein binding
          cell adhesion molecule binding
          carboxylic ester hydrolase activity
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jwk2j:80/100.66.76.207:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0