Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NLGN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NLGN3
          Gene Name:
          neuroligin 3
          Gene Aliases:
          HNL3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 71144389 - 71175307 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.438877
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS122862
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가 Contact Us
          Your Price
          온라인 행사가:
          3062.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NLGN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001166660.1 NP_001160132.1 3, 4 931
          NM_001321276.1 NP_001308205.1 4, 5 478
          NM_018977.3 NP_061850.2 4, 5 991
          NM_181303.1 NP_851820.1 5, 6 1051
          XM_006724662.3 XP_006724725.2 6, 7 866
          XM_006724663.3 XP_006724726.1 6, 7 1058
          XM_011530974.2 XP_011529276.1 5, 6 980
          XM_017029597.1 XP_016885086.1 4, 5 853
          GenBank mRNA AB040913.1 - 2, 3 221
          AF217411.1 - 4, 5 952
          AF217412.1 - 4, 5 763
          AK296217.1 - 2, 3 286
          AK299567.1 - 2, 3 604
          AK299669.1 - 4, 5 462
          AK314699.1 - 3, 4 768
          BC028738.1 - 3, 4 926
          BC051715.1 - 4, 5 921 5258980
          BX641059.1 - 4, 5 474
          GQ489207.1 - 4, 5 717
          KJ534889.1 - 3, 4 657
          KJ534890.1 - 2, 3 597
          KJ534891.1 - 4, 5 717
          KJ534977.1 - 2, 3 597
          KJ535034.1 - 3, 4 657
          KJ535040.1 - 2, 3 597
          KU178651.1 - 3, 4 657

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cell adhesion molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          receptor-mediated endocytosis
          neuron cell-cell adhesion
          synapse assembly
          learning
          visual learning
          adult behavior
          social behavior
          axon extension
          oligodendrocyte differentiation
          modulation of synaptic transmission
          synapse organization
          positive regulation of synapse assembly
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          rhythmic synaptic transmission
          excitatory postsynaptic potential
          inhibitory postsynaptic potential
          long-term synaptic potentiation
          positive regulation of dendritic spine development
          negative regulation of dendritic spine morphogenesis
          vocalization behavior
          negative regulation of excitatory postsynaptic potential
          postsynaptic membrane assembly
          presynaptic membrane assembly
          positive regulation of inhibitory postsynaptic potential
          regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of protein localization to synapse
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          regulation of terminal button organization
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of synaptic vesicle clustering
          positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          receptor activity
          protein binding
          neurexin family protein binding
          cell adhesion molecule binding
          carboxylic ester hydrolase activity
          scaffold protein binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-nkjxb:80/100.66.76.177:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0