Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACBD5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ACBD5
          Gene Name:
          acyl-CoA binding domain containing 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 27182624 - 27248674 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.530597
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS132159
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ACBD5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001042473.3 NP_001035938.1 6, 7 680
          NM_001271512.3 NP_001258441.1 5, 6 994
          NM_001301251.1 NP_001288180.1 5, 6 559
          NM_001301252.1 NP_001288181.1 4, 5 873
          NM_001301253.1 NP_001288182.1 5, 6 549
          NM_001301254.1 NP_001288183.1 4, 5 873
          NM_145698.4 NP_663736.2 6, 7 805
          XM_006717528.3 XP_006717591.3 7, 8 7238
          XM_006717530.3 XP_006717593.1 7, 8 837
          XM_006717531.2 XP_006717594.1 7, 8 847
          XM_006717535.2 XP_006717598.1 7, 8 704
          XM_017016884.1 XP_016872373.1 7, 8 7238
          XM_017016885.1 XP_016872374.1 6, 7 7205
          XM_017016886.1 XP_016872375.1 6, 7 7205
          XM_017016887.1 XP_016872376.1 7, 8 768
          XM_017016888.1 XP_016872377.1 7, 8 833
          XM_017016889.1 XP_016872378.1 6, 7 735
          XM_017016890.1 XP_016872379.1 7, 8 7238
          XM_017016891.1 XP_016872380.1 6, 7 800
          XM_017016892.1 XP_016872381.1 6, 7 721
          XM_017016893.1 XP_016872382.1 6, 7 7205
          XM_017016894.1 XP_016872383.1 6, 7 7205
          XM_017016895.1 XP_016872384.1 7, 8 704
          XM_017016896.1 XP_016872385.1 6, 7 672
          XM_017016897.1 XP_016872386.1 7, 8 833
          XM_017016898.1 XP_016872387.1 6, 7 800
          XM_017016899.1 XP_016872388.1 6, 7 800
          XM_017016900.1 XP_016872389.1 6, 7 622
          XM_017016901.1 XP_016872390.1 6, 7 602
          XM_017016902.1 XP_016872391.1 6, 7 621
          XM_017016903.1 XP_016872392.1 6, 7 606
          XM_017016904.1 XP_016872393.1 5, 6 601
          XM_017016905.1 XP_016872394.1 5, 6 587
          XM_017016906.1 XP_016872395.1 6, 7 672
          XM_017016907.1 XP_016872396.1 5, 6 601
          XM_017016908.1 XP_016872397.1 5, 6 590
          GenBank mRNA AB082527.1 - 5, 6 508
          AF505653.1 - 5, 6 546
          AK057469.1 - 6, 7 672
          AK294510.1 - 4, 5 791
          AK295031.1 - 5, 6 631
          AK304842.1 - 4, 5 524
          BC030555.1 - 6, 7 709 5218685

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          macroautophagy
          pexophagy
          aggrephagy
          fatty-acyl-CoA binding
          molecular_function
          lipid binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0