Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other FAM227B SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
FAM227B
Gene Name:
family with sequence similarity 227 member B
Gene Aliases:
C15orf33
Chromosome Location:
Chr.15: 49326997 - 49620931 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.712959
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS136783
Size
20 nmol
20 nmol
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
1299001
제품 정가
Contact Us
Your Price
온라인 행사가:
3062.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: FAM227B
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_152647.2
NP_689860.2
11
1203
XM_005254213.3
XP_005254270.1
11
1280
XM_005254214.3
XP_005254271.1
11
1213
XM_005254215.3
XP_005254272.1
10
1244
XM_005254216.3
XP_005254273.1
10
1178
XM_005254219.3
XP_005254276.1
11
1280
XM_005254220.3
XP_005254277.1
11
1280
XM_006720423.2
XP_006720486.1
12
1245
XM_006720424.2
XP_006720487.1
11
1280
XM_006720426.2
XP_006720489.1
9
1139
XM_006720427.3
XP_006720490.1
12
1251
XM_011521319.2
XP_011519621.1
11
3163
XM_011521320.1
XP_011519622.1
9
655
XM_011521321.2
XP_011519623.1
11
1280
XM_011521322.1
XP_011519624.1
8
619
XM_011521324.1
XP_011519626.1
11
1280
XM_011521325.2
XP_011519627.1
11
1280
XM_011521326.1
XP_011519628.1
10
1178
XM_017021990.1
XP_016877479.1
8
1037
XM_017021991.1
XP_016877480.1
12
1320
XM_017021992.1
XP_016877481.1
9
968
XM_017021993.1
XP_016877482.1
8
1037
XM_017021994.1
XP_016877483.1
7
938
XM_017021995.1
XP_016877484.1
11
1280
XM_017021996.1
XP_016877485.1
10
728
GenBank mRNA
AK057362.1
-
11
1201
BC048125.1
-
10
1103
5272014
BC048139.1
-
10
1103
Back To Top
추가 정보
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline