Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SHPRH SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SHPRH
          Gene Name:
          SNF2 histone linker PHD RING helicase
          Gene Aliases:
          bA545I5.2
          Chromosome Location:
          Chr.6: 145857838 - 145964436 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.723297
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS138075
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SHPRH
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001042683.2 NP_001036148.2 28 5157
          NM_173082.3 NP_775105.1 28 5169
          XM_006715439.3 XP_006715502.1 28 5070
          XM_006715441.3 XP_006715504.1 28 5070
          XM_011535719.2 XP_011534021.1 28 5070
          XM_017010691.1 XP_016866180.1 28 5065
          XM_017010692.1 XP_016866181.1 28 5157
          XM_017010693.1 XP_016866182.1 28 5070
          XM_017010694.1 XP_016866183.1 28 4666
          XM_017010695.1 XP_016866184.1 28 4450
          XM_017010696.1 XP_016866185.1 29 4536
          GenBank mRNA AK094944.1 - 2 165
          AK126959.1 - 19 2422
          AL833521.1 - 10 1132
          AY161136.1 - 28 5109
          AY163808.1 - 28 5168
          BC117686.1 - 28 4823 40071177
          BX648322.1 - 27 4289

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          DNA repair
          nucleosome assembly
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA binding
          helicase activity
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          ATP binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0