Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RNH1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RNH1
          Gene Name:
          ribonuclease/angiogenin inhibitor 1
          Gene Aliases:
          RAI, RNH
          Chromosome Location:
          Chr.11: 494512 - 507283 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.530687
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS143661
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RNH1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002939.3 NP_002930.2 10, 11 1771
          NM_203383.1 NP_976317.1 10, 11 1703
          NM_203384.1 NP_976318.1 9, 10 1530
          NM_203385.1 NP_976319.1 9, 10 1598
          NM_203386.2 NP_976320.1 10, 11 1661
          NM_203387.2 NP_976321.1 10, 11 1729
          NM_203388.2 NP_976322.1 9, 10 1488
          NM_203389.2 NP_976323.1 9, 10 1556
          XM_011520255.1 XP_011518557.1 10, 11 1706
          XM_011520257.2 XP_011518559.1 10, 11 1954
          XM_011520258.2 XP_011518560.1 10, 11 1922
          XM_011520259.2 XP_011518561.1 9, 10 1471
          XM_011520260.2 XP_011518562.1 10, 11 1630
          XM_011520261.2 XP_011518563.1 10, 11 1704
          XM_011520262.2 XP_011518564.1 10, 11 1887
          XM_011520263.1 XP_011518565.1 9, 10 1438
          XM_017018106.1 XP_016873595.1 10, 11 1771
          GenBank mRNA AB209196.1 - 8, 9 3021
          AK057144.1 - 1, 2 1820
          AK311379.1 - 6, 7 820
          AL161967.1 - 8, 9 2706
          BC000677.2 - 9, 10 1458 3349381
          BC003506.1 - 9, 10 1471 2959514
          BC011186.1 - 8, 9 1256
          BC011500.1 - 9, 10 1409 4155804
          BC014629.2 - 9, 10 1458 3029730
          BC024037.1 - 9, 10 1471 2959514
          BC047730.1 - 10, 11 1750 5788220
          BQ650217.1 - 2, 3 280
          M22414.1 - 9, 10 1419
          M36717.1 - 10, 11 1658
          X13973.1 - 10, 11 1658

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA catabolic process
          negative regulation of catalytic activity
          regulation of angiogenesis
          protein binding
          ribonuclease inhibitor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wkmnr:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0