Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SHOX2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SHOX2
          Gene Name:
          short stature homeobox 2
          Gene Aliases:
          OG12, OG12X, SHOT
          Chromosome Location:
          Chr.3: 158096011 - 158106212 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.55967
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS143930
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SHOX2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001163678.1 NP_001157150.1 3, 4 749
          NM_003030.4 NP_003021.3 4, 5 821
          NM_006884.3 NP_006875.2 3, 4 749
          XM_006713727.3 XP_006713790.1 4, 5 870
          XM_006713728.3 XP_006713791.1 4, 5 795
          XM_017007053.1 XP_016862542.1 4, 5 1417
          XM_017007054.1 XP_016862543.1 5, 6 1264
          XM_017007055.1 XP_016862544.1 4, 5 467
          GenBank mRNA AF022654.1 - 2, 3 420
          AJ002367.1 - 3, 4 636
          AJ002368.1 - 2, 3 265
          AK095338.1 - 3, 4 1758
          BC008829.2 - 4, 5 821 4122010
          DA447204.1 - 3, 4 320

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          skeletal system development
          osteoblast differentiation
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          chondrocyte development
          heart valve development
          cardiac atrium morphogenesis
          nervous system development
          heart development
          regulation of chondrocyte differentiation
          embryonic forelimb morphogenesis
          positive regulation of smoothened signaling pathway
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          embryonic digestive tract morphogenesis
          positive regulation of skeletal muscle fiber development
          positive regulation of axonogenesis
          embryonic skeletal joint morphogenesis
          cartilage development involved in endochondral bone morphogenesis
          muscle tissue morphogenesis
          regulation of branching morphogenesis of a nerve
          sequence-specific DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline