Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ST3GAL3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ST3GAL3
Gene Name:
ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3
Gene Aliases:
EIEE15, MRT12, SIAT6, ST3GALII, ST3GalIII, ST3N
Chromosome Location:
Chr.1: 43707497 - 43931165 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.597915
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS143938
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
459.00
Your Price
Online offer:
459.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ST3GAL3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001270459.1
NP_001257388.1
12
1154
NM_001270460.1
NP_001257389.1
11
1151
NM_001270461.1
NP_001257390.1
9
902
NM_001270462.1
NP_001257391.1
8
809
NM_001270463.1
NP_001257392.1
8
760
NM_001270464.1
NP_001257393.1
8
715
NM_001270465.1
NP_001257394.1
8
786
NM_001270466.1
NP_001257395.1
5
460
NM_006279.3
NP_006270.1
12
1244
NM_174963.3
NP_777623.2
13
1451
NM_174964.2
NP_777624.1
12
1289
NM_174965.2
NP_777625.1
7
648
NM_174966.2
NP_777626.1
10
950
NM_174967.2
NP_777627.1
7
603
NM_174968.3
NP_777628.2
13
1406
NM_174969.2
NP_777629.1
11
1196
NM_174970.2
NP_777630.1
6
555
NM_174971.3
NP_777631.2
12
1358
NR_073016.1
12
1276
NR_073017.1
10
1153
NR_073018.1
11
1123
NR_073019.1
9
1092
NR_073020.1
10
1009
NR_073021.1
10
937
NR_073023.1
9
897
XM_006710825.3
XP_006710888.1
13
1476
XM_006710827.3
XP_006710890.1
12
1394
XM_006710828.3
XP_006710891.1
14
1616
XM_011541974.2
XP_011540276.1
14
1604
XM_011541976.2
XP_011540278.1
13
1556
XM_011541977.2
XP_011540279.1
13
1487
XM_011541980.2
XP_011540282.1
10
1707
XM_011541981.2
XP_011540283.1
11
1159
XM_011541983.2
XP_011540285.1
14
1751
XM_011541987.2
XP_011540289.1
14
1615
XM_011541988.2
XP_011540290.1
9
1632
XM_017002109.1
XP_016857598.1
14
1712
XM_017002111.1
XP_016857600.1
14
1705
XM_017002112.1
XP_016857601.1
14
1701
XM_017002113.1
XP_016857602.1
12
1324
XM_017002114.1
XP_016857603.1
14
1717
XM_017002115.1
XP_016857604.1
13
1568
XM_017002116.1
XP_016857605.1
13
1539
XM_017002117.1
XP_016857606.1
11
1114
XM_017002118.1
XP_016857607.1
10
997
XM_017002119.1
XP_016857608.1
13
1418
XM_017002120.1
XP_016857609.1
13
1416
XM_017002121.1
XP_016857610.1
11
1209
XM_017002122.1
XP_016857611.1
13
1575
GenBank mRNA
AF425851.1
-
11
1098
AF425852.1
-
6
457
AF425853.1
-
12
1260
AF425854.1
-
11
963
AF425855.1
-
10
960
AF425856.1
-
9
759
AF425857.1
-
6
412
AF425858.1
-
12
1215
AF425859.1
-
10
1005
AF425860.1
-
5
364
AF425861.1
-
11
1167
AF425862.1
-
11
1053
AF425863.1
-
7
595
AF425864.1
-
11
1085
AF425865.1
-
10
932
AF425866.1
-
8
598
AF425867.1
-
9
746
AF425868.1
-
9
962
AF425869.1
-
8
901
AY051143.1
-
11
1181
AY167992.1
-
8
706
AY167993.1
-
8
711
AY167994.1
-
7
569
AY167995.1
-
7
524
AY167996.1
-
9
818
AY167998.1
-
4
269
BC050380.1
-
12
1228
5769575
L23768.1
-
11
1053
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
transferase
metabolite interconversion enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ganglioside biosynthetic process
oligosaccharide metabolic process
O-glycan processing
keratan sulfate biosynthetic process
protein N-linked glycosylation via asparagine
sialylation
beta-galactoside (CMP) alpha-2,3-sialyltransferase activity
N-acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zl7kt:80/100.66.73.1:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0