Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PSME3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PSME3
          Gene Name:
          proteasome activator subunit 3
          Gene Aliases:
          HEL-S-283, Ki, PA28-gamma, PA28G, PA28gamma, REG-GAMMA
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42833142 - 42843760 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.152978
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS145494
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PSME3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001267045.1 NP_001253974.1 11 1379
          NM_005789.3 NP_005780.2 9 1052
          NM_176863.2 NP_789839.1 9 1091
          NR_049772.1 8 939
          XM_011524177.2 XP_011522479.1 9 1061
          GenBank mRNA AK057221.1 - 11 1218
          AK074999.1 - 9 749
          AK292618.1 - 9 777
          AK303211.1 - 8 636
          AK314347.1 - 9 795
          BC001423.2 - 9 779 3139753
          BC002684.1 - 9 758 3606558
          BC008020.1 - 9 710 3537911
          BT019386.1 - 9 562
          CR541745.1 - 9 562
          EU794653.1 - 9 779
          FJ200488.1 - 8 493
          JX156303.1 - 7 310
          U11292.1 - 9 763

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001011894, BC089889, FQ232375.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_011192, D87911, AK156079, BC005524, AK171348, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          protein polyubiquitination
          stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I, TAP-dependent
          regulation of cellular amino acid metabolic process
          apoptotic process
          positive regulation of endopeptidase activity
          anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          NIK/NF-kappaB signaling
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of mRNA stability
          T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
          positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          p53 binding
          protein binding
          identical protein binding
          endopeptidase activator activity
          MDM2/MDM4 family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0