Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other USHBP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          USHBP1 AMZ1 ATF6 DLEU2 DMC1 LACE1 LOC107983993 PCDHA9 PLEKHH2 SH3RF2 SLC24A4 TPK1 TSIX ZNRF3-AS1
          Gene Name:
          USH1 protein network component harmonin binding protein 1
          archaelysin family metallopeptidase 1
          activating transcription factor 6
          deleted in lymphocytic leukemia 2 (non-protein coding)
          DNA meiotic recombinase 1
          lactation elevated 1
          uroplakin-3b-like protein
          protocadherin alpha 9
          pleckstrin homology, MyTH4 and FERM domain containing H2
          SH3 domain containing ring finger 2
          solute carrier family 24 member 4
          thiamin pyrophosphokinase 1
          TSIX transcript, XIST antisense RNA
          ZNRF3 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          AIEBP, MCC2
          -
          ACHM7, ATF6A
          1B4, BCMSUN, DLB2, LEU2, LINC00022, MIR15AHG, NCRNA00022, RFP2OS, TRIM13OS
          DMC1H, LIM15, dJ199H16.1
          AFG1, c222389
          -
          PCDH-ALPHA9
          PLEKHH1L
          HEPP1, POSHER, PPP1R39, RNF158
          AI2A5, NCKX4, SHEP6, SLC24A2
          HTPK1, PP20, THMD5
          LINC00013, NCRNA00013, XIST-AS, XIST-AS1, XISTAS
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 17250021 - 17264796 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2679522 - 2767486 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.1: 161766244 - 161964070 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.13: 49982552 - 50125541 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.22: 38509154 - 38570286 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 108294874 - 108525784 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102537919 - 102544881 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.5: 140847772 - 141012344 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 43637300 - 43767987 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145936563 - 146081773 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.14: 92322581 - 92501481 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 144451941 - 144836424 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.X: 73792205 - 73829231 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.22: 29024999 - 29031476 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.512773
          Hs.42221
          Hs.492740
          Hs.547964
          Hs.339396
          Hs.259666
          -
          Hs.199343
          Hs.164162
          Hs.443728
          Hs.385530
          Hs.660232
          Hs.529901
          Hs.674708
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID HSS162718
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: USHBP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_135632.1 8 1250
          XM_011528351.2 XP_011526653.1 8 1250
          GenBank mRNA AB040046.1 - 7 2179
          AK096028.1 - 8 1182
          Gene Symbol: AMZ1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_011515151.2 XP_011513453.1 6 2875
          XM_017011774.1 XP_016867263.1 6 2820
          Gene Symbol: ATF6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AB208929.1 - 14 3627
          Gene Symbol: DLEU2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA BC033120.1 - 1 1353
          Gene Symbol: DMC1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278208.1 NP_001265137.1 11 1911
          NM_007068.3 NP_008999.2 14 2110
          XM_006724112.2 XP_006724175.1 12 2035
          XM_017028542.1 XP_016884031.1 11 1993
          GenBank mRNA AK292617.1 - 14 2110
          D64108.1 - 14 1977
          DB517711.2 - 1 489
          Gene Symbol: LACE1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AL832793.1 - 2 2118
          Gene Symbol: LOC107983993
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_017012896.1 XP_016868385.1 2 206
          Gene Symbol: PCDHA9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_014005.4 NP_054724.1 1 5162
          GenBank mRNA AB002343.1 - 1 5163
          Gene Symbol: PLEKHH2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AL833546.1 - 15 3858
          Gene Symbol: SH3RF2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_005268380.2 XP_005268437.1 11 4869
          XM_006714757.1 XP_006714820.1 11 4851
          XM_017009136.1 XP_016864625.1 11 4845
          GenBank mRNA AL833297.1 - 10 4670
          Gene Symbol: SLC24A4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_153646.3 NP_705932.2 17 5126
          NM_153647.3 NP_705933.2 18 5142
          NM_153648.3 NP_705934.1 17 5028
          XM_011536436.2 XP_011534738.1 18 5349
          XM_011536437.2 XP_011534739.1 18 5292
          XM_011536439.2 XP_011534741.1 19 5390
          XM_011536440.2 XP_011534742.1 9 5069
          XM_011536441.2 XP_011534743.1 8 7755
          XM_011536442.2 XP_011534744.1 8 6582
          Gene Symbol: TPK1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_017011982.1 XP_016867471.1 1 29
          Gene Symbol: TSIX
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003255.2 1 28295
          Gene Symbol: ZNRF3-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_046851.1 3 2129
          GenBank mRNA AK095488.1 - 3 2126

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein cadherin secondary carrier transporter kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          DNA recombinase assembly
          ovarian follicle development
          oocyte maturation
          mitotic recombination
          meiotic nuclear division
          synapsis
          reciprocal meiotic recombination
          male meiosis I
          spermatogenesis
          spermatid development
          female gamete generation
          response to ionizing radiation
          strand invasion
          chromosome organization involved in meiotic cell cycle
          homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
          negative regulation of phosphatase activity
          protein ubiquitination
          ion transport
          potassium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          sensory perception of smell
          sodium ion transmembrane transport
          response to stimulus
          calcium ion transmembrane transport
          amelogenesis
          thiamine metabolic process
          thiamine diphosphate biosynthetic process
          phosphorylation
          thiamine-containing compound metabolic process
          protein binding
          PDZ domain binding
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding
          recombinase activity
          four-way junction DNA binding
          DNA binding
          double-stranded DNA binding
          single-stranded DNA binding
          endodeoxyribonuclease activity
          ATP binding
          DNA-dependent ATPase activity
          calcium ion binding
          protein phosphatase inhibitor activity
          protein phosphatase 1 binding
          ligase activity
          phosphatase binding
          calcium channel activity
          calcium, potassium:sodium antiporter activity
          symporter activity
          potassium ion binding
          sodium ion binding
          thiamine diphosphokinase activity
          kinase activity
          thiamine binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0