Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ADORA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ADORA1
          Gene Name:
          adenosine A1 receptor
          Gene Aliases:
          RDC7
          Chromosome Location:
          Chr.1: 203127705 - 203167405 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.77867
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS175094
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ADORA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000674.2 NP_000665.1 3 725
          NM_001048230.1 NP_001041695.1 2 570
          XM_005244901.1 XP_005244958.1 3 728
          XM_005244902.4 XP_005244959.1 1 220
          XM_017000342.1 XP_016855831.1 2 527
          GenBank mRNA AB004662.1 - 1 292
          AK095060.1 - 3 518
          AK127752.1 - 2 1213
          AK295584.1 - 2 395
          BC026340.1 - 2 548 4797116
          BT019854.1 - 1 292
          CR541749.1 - 1 292
          DA343445.1 - 2 570
          EF057066.1 - 1 292
          L22214.1 - 5 702
          S56143.1 - 1 358
          X68485.1 - 2 729

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          temperature homeostasis
          response to hypoxia
          adenosine receptor signaling pathway
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          negative regulation of acute inflammatory response
          negative regulation of leukocyte migration
          positive regulation of peptide secretion
          regulation of glomerular filtration
          protein targeting to membrane
          phagocytosis
          inflammatory response
          signal transduction
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of glutamate secretion
          lipid catabolic process
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of nucleoside transport
          negative regulation of neurotrophin production
          positive regulation of protein dephosphorylation
          negative regulation of renal sodium excretion
          negative regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of potassium ion transport
          positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of blood pressure
          negative regulation of vasodilation
          negative regulation of hormone secretion
          cognition
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain
          negative regulation of lipid catabolic process
          regulation of sensory perception of pain
          negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          negative regulation of cardiac muscle contraction
          excitatory postsynaptic potential
          relaxation of vascular smooth muscle
          negative regulation of mucus secretion
          apoptotic signaling pathway
          negative regulation of long term synaptic depression
          G-protein coupled adenosine receptor activity
          G-protein coupled receptor binding
          purine nucleoside binding
          phospholipase C activity
          protein binding
          heat shock protein binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          heterotrimeric G-protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mc8hj:80/100.66.75.242:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0