Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other F2R SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          F2R
          Gene Name:
          coagulation factor II thrombin receptor
          Gene Aliases:
          CF2R, HTR, PAR-1, PAR1, TR
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76716043 - 76735780 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.482562
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS176655
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: F2R
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001311313.1 NP_001298242.1 3 599
          NM_001992.4 NP_001983.2 2 477
          GenBank mRNA AK308169.1 - 2 477
          AK314202.1 - 2 400
          BC002464.2 - 2 392 3343051
          BC051909.1 - 2 398 6172703
          BT007279.1 - 2 212
          DA799420.1 - 3 507
          M62424.1 - 2 436

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing
          negative regulation of glomerular filtration
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          inflammatory response
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          platelet activation
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell migration
          response to lipopolysaccharide
          regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of JAK-STAT cascade
          homeostasis of number of cells within a tissue
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of calcium ion transport
          regulation of sensory perception of pain
          platelet dense granule organization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          thrombin receptor signaling pathway
          negative regulation of renin secretion into blood stream
          positive regulation of interleukin-8 secretion
          positive regulation of interleukin-6 secretion
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          thrombin receptor activity
          G-protein beta-subunit binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0