Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CXCL8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CXCL8
          Gene Name:
          C-X-C motif chemokine ligand 8
          Gene Aliases:
          GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 73740506 - 73743716 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.624
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS179885
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CXCL8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000584.3 NP_000575.1 1 185
          GenBank mRNA AK131067.1 - 1 122
          AK311874.1 - 1 122
          BC013615.1 - 1 72 3882471
          BG497712.1 - 1 186
          BT007067.1 - 1 32
          CR542151.1 - 1 32
          M17017.1 - 1 122
          M26383.1 - 1 106
          Y00787.1 - 1 133
          Z11686.1 - 1 32

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chemokine

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          response to molecule of bacterial origin
          movement of cell or subcellular component
          chemotaxis
          inflammatory response
          immune response
          cell cycle arrest
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of cell proliferation
          calcium-mediated signaling
          regulation of cell adhesion
          neutrophil chemotaxis
          receptor internalization
          response to endoplasmic reticulum stress
          intracellular signal transduction
          PERK-mediated unfolded protein response
          neutrophil activation
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate
          negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          positive regulation of angiogenesis
          embryonic digestive tract development
          induction of positive chemotaxis
          chemokine-mediated signaling pathway
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          interleukin-8 receptor binding
          protein binding
          chemokine activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vnb2r:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0