Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KRT8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KRT8
          Gene Name:
          keratin 8
          Gene Aliases:
          CARD2, CK-8, CK8, CYK8, K2C8, K8, KO
          Chromosome Location:
          Chr.12: 52897187 - 52949866 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533782
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS180210
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KRT8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256282.1 NP_001243211.1 5 735
          NM_001256293.1 NP_001243222.1 5 829
          NM_002273.3 NP_002264.1 4 734
          NR_045962.1 5 1088
          GenBank mRNA AK222941.1 - 4 707
          AK290938.1 - 5 787
          AK310257.1 - 5 735
          AK315826.1 - 5 1064
          BC000654.2 - 4 695 3349233
          BC008200.1 - 4 349 3445666
          BC011373.1 - 3 277
          BC063513.1 - 4 699 3879823
          BC073760.1 - 4 681 2963092
          BC075839.1 - 4 679 6285632
          BX417476.2 - 4 721
          M26512.1 - 4 666
          M34225.1 - 4 665
          M77025.1 - 4 344
          U76549.1 - 4 647
          X12882.1 - 1 19
          X74929.1 - 4 690
          X98614.1 - 1 19

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          viral process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          sarcomere organization
          response to hydrostatic pressure
          response to other organism
          cell differentiation involved in embryonic placenta development
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          hepatocyte apoptotic process
          structural molecule activity
          protein binding
          protein complex binding
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8qtqx:80/100.66.78.82:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0