Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPM1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPM1A
          Gene Name:
          protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1A
          Gene Aliases:
          PP2C-ALPHA, PP2CA, PP2Calpha
          Chromosome Location:
          Chr.14: 60245752 - 60299087 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.130036
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS182750
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPM1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_021003.4 NP_066283.1 3 1359
          NM_177951.2 NP_808820.1 4 1461
          NM_177952.2 NP_808821.2 3 1224
          XM_005267779.1 XP_005267836.1 4 1306
          XM_005267781.1 XP_005267838.1 4 1464
          XM_011536872.1 XP_011535174.1 6 1726
          XM_011536876.1 XP_011535178.1 5 1583
          XM_011536877.1 XP_011535179.1 6 1626
          XM_011536878.1 XP_011535180.1 5 1549
          XM_011536879.2 XP_011535181.1 5 1418
          XM_011536880.2 XP_011535182.1 6 1472
          XM_011536881.2 XP_011535183.1 4 1332
          XM_011536882.2 XP_011535184.1 3 1001
          XM_011536883.1 XP_011535185.1 4 1415
          XM_011536884.1 XP_011535186.1 3 972
          XM_017021381.1 XP_016876870.1 6 2596
          XM_017021382.1 XP_016876871.1 8 1846
          XM_017021383.1 XP_016876872.1 5 1482
          XM_017021384.1 XP_016876873.1 5 1174
          XM_017021385.1 XP_016876874.1 4 1449
          XM_017021386.1 XP_016876875.1 4 1212
          XM_017021387.1 XP_016876876.1 5 1458
          GenBank mRNA AB451247.1 - 2 909
          AB451371.1 - 2 909
          AF070670.1 - 4 1268
          AK097843.1 - 3 1224
          AK308225.1 - 3 1086
          AK313337.1 - 4 1306
          BC026691.1 - 3 1212 3847638
          BC063243.1 - 3 1142 6011486
          S87759.1 - 3 1266

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein dephosphorylation
          N-terminal protein myristoylation
          cell cycle arrest
          negative regulation of SMAD protein complex assembly
          Wnt signaling pathway
          dephosphorylation
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          negative regulation of BMP signaling pathway
          peptidyl-threonine dephosphorylation
          negative regulation of NF-kappaB import into nucleus
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of protein export from nucleus
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          magnesium ion binding
          protein serine/threonine phosphatase activity
          signal transducer activity
          protein binding
          manganese ion binding
          calmodulin-dependent protein phosphatase activity
          R-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0