Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BLM SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BLM
          Gene Name:
          Bloom syndrome RecQ like helicase
          Gene Aliases:
          BS, RECQ2, RECQL2, RECQL3
          Chromosome Location:
          Chr.15: 90717327 - 90815462 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.725208
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS184696
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BLM
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000057.3 NP_000048.1 12 2576
          NM_001287246.1 NP_001274175.1 13 2686
          NM_001287247.1 NP_001274176.1 12 2576
          NM_001287248.1 NP_001274177.1 12 2742
          XM_006720632.2 XP_006720695.1 6 635
          XM_011521881.2 XP_011520183.1 9 1611
          XM_011521882.2 XP_011520184.1 12 2563
          GenBank mRNA AK295194.1 - 10 1711
          AK303159.1 - 6 487
          AK314262.1 - 12 2505
          BC093622.1 - 12 2499 7939467
          BC101567.1 - 12 2499 8069073
          BC115030.1 - 12 2524 7961413
          BC115032.1 - 12 2524 7961425
          BC143280.1 - 12 2664 9051783
          U39817.1 - 12 2532

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001042527, NM_007550, AK157898, AB008674, Z98263, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA double-strand break processing
          DNA synthesis involved in DNA repair
          strand displacement
          DNA strand renaturation
          DNA replication
          DNA repair
          DNA recombination
          cellular response to DNA damage stimulus
          mitotic G2 DNA damage checkpoint
          response to X-ray
          protein sumoylation
          replication fork processing
          DNA duplex unwinding
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of DNA recombination
          replication fork protection
          protein oligomerization
          negative regulation of cell division
          cellular response to ionizing radiation
          cellular response to hydroxyurea
          cellular response to camptothecin
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          bubble DNA binding
          p53 binding
          single-stranded DNA binding
          ATP-dependent DNA helicase activity
          helicase activity
          protein binding
          ATP binding
          ATP-dependent helicase activity
          four-way junction helicase activity
          ATPase activity
          annealing helicase activity
          ATP-dependent 3'-5' DNA helicase activity
          G-quadruplex DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-czsl9:80/100.66.77.209:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0