Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TCF7L2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TCF7L2
          Gene Name:
          transcription factor 7 like 2
          Gene Aliases:
          TCF-4, TCF4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 112950219 - 113167678 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.593995
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS186234
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가 459.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          459.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TCF7L2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001146274.1 NP_001139746.1 1 559
          NM_001146283.1 NP_001139755.1 1 559
          NM_001146284.1 NP_001139756.1 1 559
          NM_001146285.1 NP_001139757.1 1 559
          NM_001146286.1 NP_001139758.1 1 559
          NM_001198525.1 NP_001185454.1 1 559
          NM_001198526.1 NP_001185455.1 1 559
          NM_001198527.1 NP_001185456.1 1 559
          NM_001198528.1 NP_001185457.1 1 559
          NM_001198529.1 NP_001185458.1 1 559
          NM_001198530.1 NP_001185459.1 1 559
          NM_001198531.1 NP_001185460.1 1 559
          NM_030756.4 NP_110383.2 1 559
          XM_005270071.1 XP_005270128.1 1 590
          XM_005270075.1 XP_005270132.1 1 590
          XM_005270077.1 XP_005270134.1 1 590
          XM_005270078.1 XP_005270135.1 1 590
          XM_005270079.1 XP_005270136.1 1 590
          XM_005270080.1 XP_005270137.1 1 590
          XM_005270084.1 XP_005270141.1 1 590
          XM_005270085.1 XP_005270142.1 1 590
          XM_005270086.1 XP_005270143.1 1 590
          XM_005270088.1 XP_005270145.1 1 590
          XM_005270089.1 XP_005270146.1 1 590
          XM_005270091.2 XP_005270148.1 1 590
          XM_005270092.1 XP_005270149.1 1 590
          XM_005270093.2 XP_005270150.1 1 590
          XM_005270094.2 XP_005270151.1 1 590
          XM_005270095.1 XP_005270152.1 1 590
          XM_005270096.2 XP_005270153.1 1 590
          XM_005270100.1 XP_005270157.1 1 590
          XM_005270101.2 XP_005270158.1 1 590
          XM_005270102.1 XP_005270159.1 1 590
          XM_005270103.1 XP_005270160.1 1 590
          XM_005270104.1 XP_005270161.1 1 590
          XM_011540109.1 XP_011538411.1 1 590
          XM_011540110.1 XP_011538412.1 1 590
          XM_011540111.1 XP_011538413.1 1 590
          XM_011540113.2 XP_011538415.1 1 590
          XM_011540116.1 XP_011538418.1 1 590
          XM_017016584.1 XP_016872073.1 1 590
          XM_017016585.1 XP_016872074.1 1 590
          XM_017016586.1 XP_016872075.1 1 590
          XM_017016587.1 XP_016872076.1 1 590
          XM_017016588.1 XP_016872077.1 1 590
          XM_017016589.1 XP_016872078.1 1 590
          XM_017016590.1 XP_016872079.1 1 590
          XM_017016591.1 XP_016872080.1 1 590
          XM_017016592.1 XP_016872081.1 1 590
          XM_017016593.1 XP_016872082.1 1 590
          XM_017016594.1 XP_016872083.1 1 590
          XM_017016595.1 XP_016872084.1 1 590
          XM_017016596.1 XP_016872085.1 1 590
          GenBank mRNA AB440195.1 - 1 52
          AB451266.1 - 1 52
          AK225809.1 - 1 563
          AK299295.1 - 1 89
          AK315243.1 - 1 225
          BC032656.1 - 1 148 5533185
          CR536574.1 - 1 52
          FJ010166.1 - 1 145
          FJ010167.1 - 1 145
          FJ010168.1 - 1 149
          FJ010169.1 - 1 149
          FJ010170.1 - 1 145
          FJ010171.1 - 1 89
          FJ010172.1 - 1 149
          FJ010174.1 - 1 507
          HM352838.1 - 1 52
          HM352839.1 - 1 52
          HM352840.1 - 1 52
          HM352841.1 - 1 52
          HM352842.1 - 1 52
          HM352843.1 - 1 52
          HM352844.1 - 1 52
          HM352845.1 - 1 52
          HM352846.1 - 1 52
          HM352847.1 - 1 52
          HM352848.1 - 1 52
          HM352849.1 - 1 52
          HM352850.1 - 1 52
          HM352851.1 - 1 52
          Y11306.2 - 1 359

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell cycle arrest
          Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
          cell proliferation
          response to glucose
          positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
          pancreas development
          positive regulation of insulin secretion
          positive regulation of protein binding
          regulation of hormone metabolic process
          glucose homeostasis
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          maintenance of DNA repeat elements
          canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          fat cell differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of protein export from nucleus
          myoblast fate commitment
          regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          beta-catenin-TCF complex assembly
          negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          nuclear hormone receptor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          gamma-catenin binding
          armadillo repeat domain binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0