Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NR4A3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NR4A3
          Gene Name:
          nuclear receptor subfamily 4 group A member 3
          Gene Aliases:
          CHN, CSMF, MINOR, NOR1, TEC
          Chromosome Location:
          Chr.9: 99821855 - 99866893 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.279522
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS188361
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NR4A3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006981.3 NP_008912.2 3 837
          NM_173199.2 NP_775291.1 3 837
          NM_173200.2 NP_775292.1 4 909
          XM_017015162.1 XP_016870651.1 2 769
          GenBank mRNA AK226108.1 - 3 819
          D78579.1 - 3 839
          D85241.1 - 1 865
          S81243.1 - 3 724
          U12767.1 - 2 200
          X89894.1 - 3 795

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: AF191211, BC128307, BC128308, AF191212, BC068150, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          mesoderm formation
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          gastrulation
          axon guidance
          biological_process
          pyruvate oxidation
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          positive regulation of glucose transport
          hippocampus development
          intracellular receptor signaling pathway
          adult behavior
          organ regeneration
          positive regulation of mast cell cytokine production
          common myeloid progenitor cell proliferation
          positive regulation of mast cell activation by Fc-epsilon receptor signaling pathway
          response to hydrogen peroxide
          mast cell degranulation
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular response to leptin stimulus
          cellular respiration
          fat cell differentiation
          positive regulation of cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of fatty acid oxidation
          regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          semicircular canal morphogenesis
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          neuromuscular process controlling balance
          vestibular reflex
          regulation of type B pancreatic cell proliferation
          cellular response to corticotropin-releasing hormone stimulus
          cellular response to catecholamine stimulus
          energy homeostasis
          positive regulation of monocyte aggregation
          negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron death
          positive regulation of leukocyte apoptotic process
          positive regulation of feeding behavior
          regulation of energy homeostasis
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcription coactivator binding
          DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          thyroid hormone receptor activity
          protein binding
          zinc ion binding
          protein kinase binding
          histone acetyltransferase binding
          glucocorticoid receptor binding
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0