Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EIF2AK3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          EIF2AK3 LOC101928371
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3
          uncharacterized LOC101928371
          Gene Aliases:
          PEK, PERK, WRS
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88556740 - 88627576 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88538720 - 88575610 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591589
          Hs.738045
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID HSS190343
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: EIF2AK3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001313915.1 NP_001300844.1 13 2412
          NM_004836.6 NP_004827.4 13 2838
          XM_017005376.1 XP_016860865.1 14 2730
          GenBank mRNA AF110146.1 - 13 2605
          AF193339.1 - 13 2835
          AK128659.1 - 14 2591
          AK308312.1 - 12 2206
          AK315287.1 - 13 2743
          BC126354.1 - 13 2632 8992070
          BC126356.1 - 13 2629 8992072
          CR749382.1 - 13 2413
          Gene Symbol: LOC101928371
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_110236.1 3 1080
          GenBank mRNA BC044304.1 - 3 1080

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          ossification
          angiogenesis
          chondrocyte development
          protein phosphorylation
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          ER overload response
          endoplasmic reticulum organization
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of gene expression
          regulation of translational initiation by eIF2 alpha phosphorylation
          negative regulation of translation
          peptidyl-serine phosphorylation
          calcium-mediated signaling
          insulin secretion
          bone mineralization
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          endocrine pancreas development
          negative regulation of myelination
          negative regulation of translational initiation in response to stress
          cellular response to amino acid starvation
          response to endoplasmic reticulum stress
          eiF2alpha phosphorylation in response to endoplasmic reticulum stress
          PERK-mediated unfolded protein response
          cellular response to glucose starvation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter
          protein autophosphorylation
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          protein homooligomerization
          regulation of endoplasmic reticulum stress-induced eIF2 alpha phosphorylation
          cellular response to cold
          positive regulation of protein localization to nucleus
          regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          response to manganese-induced endoplasmic reticulum stress
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          eukaryotic translation initiation factor 2alpha kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          enzyme binding
          protein phosphatase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          Hsp90 protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-nwsk8:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0