Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPM1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppm1a
          Gene Name:
          protein phosphatase 1A, magnesium dependent, alpha isoform
          Gene Aliases:
          2310003C21Rik, 2900017D14Rik, AI427932, AU017636, MMPa-2, MPPa-1
          Chromosome Location:
          Chr.12: 72761211 - 72799822 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.261045
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS207889
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ppm1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_008910.3 NP_032936.1 2 1193
          GenBank mRNA AF259672.1 - 1 752
          AF259673.1 - 1 752
          AF369981.1 - 1 762
          AK076054.1 - 2 1090
          AK210783.1 - 1 24
          BC008595.1 - 2 800 3581897
          D28117.1 - 2 869

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_017038, XM_006240195, XM_006240194, XM_006240193, J04503.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein dephosphorylation
          N-terminal protein myristoylation
          negative regulation of SMAD protein complex assembly
          Wnt signaling pathway
          dephosphorylation
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          negative regulation of BMP signaling pathway
          peptidyl-threonine dephosphorylation
          negative regulation of NF-kappaB import into nucleus
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of protein export from nucleus
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          magnesium ion binding
          catalytic activity
          phosphoprotein phosphatase activity
          protein serine/threonine phosphatase activity
          signal transducer activity
          protein C-terminus binding
          hydrolase activity
          manganese ion binding
          calmodulin-dependent protein phosphatase activity
          metal ion binding
          R-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-6zrhx:80/100.66.77.68:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0