Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other WNT7A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Wnt7a
          Gene Name:
          wingless-type MMTV integration site family, member 7A
          Gene Aliases:
          AI849442, Wnt-7a, px, tw
          Chromosome Location:
          Chr.6: 91363983 - 91411369 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.56964
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS238711
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Wnt7a
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009527.3 NP_033553.2 3 577
          GenBank mRNA AK004683.1 - 3 578
          BC049093.1 - 3 571 6415801
          BC057586.1 - 3 571 6415801
          M89801.1 - 3 317

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          embryonic axis specification
          cartilage condensation
          angiogenesis
          chondrocyte differentiation
          signal transduction
          cell-cell signaling
          neurotransmitter secretion
          multicellular organism development
          asymmetric protein localization
          positive regulation of cell proliferation
          organ morphogenesis
          dorsal/ventral pattern formation
          positive regulation of endothelial cell migration
          positive regulation of gene expression
          skeletal muscle satellite cell activation
          skeletal muscle satellite cell maintenance involved in skeletal muscle regeneration
          Wnt signaling pathway
          cerebellar granule cell differentiation
          cell proliferation in forebrain
          central nervous system vasculogenesis
          establishment of cell polarity
          embryonic limb morphogenesis
          regulation of axon diameter
          somatic stem cell population maintenance
          embryonic forelimb morphogenesis
          embryonic hindlimb morphogenesis
          forelimb morphogenesis
          hindlimb morphogenesis
          non-canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway involved in wound healing, spreading of epidermal cells
          regulation of cell proliferation
          embryonic digit morphogenesis
          negative regulation of apoptotic process
          skin morphogenesis
          response to estrogen
          cell fate commitment
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          somatic stem cell division
          reproductive structure development
          skeletal system morphogenesis
          stem cell development
          negative regulation of neurogenesis
          regulation of axonogenesis
          synapse organization
          cartilage development
          positive regulation of synapse assembly
          palate development
          positive regulation of epithelial cell proliferation involved in wound healing
          uterus development
          oviduct development
          canonical Wnt signaling pathway
          limb development
          uterus morphogenesis
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of receptor activity
          receptor binding
          frizzled binding
          cytokine activity
          protein binding
          receptor agonist activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0