Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TCF7L2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tcf7l2
          Gene Name:
          transcription factor 7 like 2, T cell specific, HMG box
          Gene Aliases:
          TCF4B, TCF4E, Tcf-4, Tcf4, mTcf-4B, mTcf-4E
          Chromosome Location:
          Chr.19: 55741810 - 55933661 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.139815
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID MSS277862
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1320001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tcf7l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001142918.1 NP_001136390.1 1 652
          NM_001142919.1 NP_001136391.1 1 652
          NM_001142920.1 NP_001136392.1 1 652
          NM_001142921.1 NP_001136393.1 1 652
          NM_001142922.1 NP_001136394.1 1 652
          NM_001142923.1 NP_001136395.1 1 652
          NM_009333.3 NP_033359.2 1 652
          GenBank mRNA AF107298.1 - 1 396
          AF363724.1 - 1 208
          AF363725.1 - 1 210
          AF363726.1 - 1 214
          AJ223070.1 - 1 130
          AK035059.1 - 1 480
          AK038720.1 - 1 98
          AK084488.1 - 1 193
          AK132465.1 - 1 581
          AY072035.1 - 1 193
          BC009807.1 - 1 157
          BC011397.1 - 1 631
          BC052022.1 - 1 231 5702449

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel development
          cellular glucose homeostasis
          glycogen metabolic process
          glucose metabolic process
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell cycle arrest
          cell proliferation
          cellular response to starvation
          response to glucose
          post-embryonic development
          positive regulation of triglyceride biosynthetic process
          positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
          oligodendrocyte development
          Wnt signaling pathway
          neural tube development
          pituitary gland development
          bone mineralization
          negative regulation of BMP signaling pathway
          embryonic genitalia morphogenesis
          regulation of myelination
          positive regulation of insulin secretion
          positive regulation of protein binding
          secretory granule localization
          regulation of hormone metabolic process
          somatic stem cell population maintenance
          multicellular organism growth
          catenin import into nucleus
          regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          glucose homeostasis
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          maintenance of DNA repeat elements
          skin development
          canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of organ growth
          positive regulation of protein export from nucleus
          positive regulation of lipid biosynthetic process
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic hindgut morphogenesis
          myoblast fate commitment
          regulation of skeletal muscle tissue development
          regulation of smooth muscle cell proliferation
          generation of neurons
          regulation of oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          canonical Wnt signaling pathway
          face morphogenesis
          regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          insulin metabolic process
          negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          nuclear hormone receptor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          gamma-catenin binding
          armadillo repeat domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0