Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HAP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Hap1
          Gene Name:
          huntingtin-associated protein 1
          Gene Aliases:
          HAP1-A, HAP1-B
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88257975 - 88266210 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.37430
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID RSS354992
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1330001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Hap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_024133.2 NP_077047.1 9, 10 1282
          NM_177982.1 NP_817091.1 9, 10 1282
          GenBank mRNA U38370.1 - 9, 10 1297
          U38373.1 - 9, 10 1297

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010404, NM_177981, BC053043, AJ002271, BC034089, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          autophagy
          anterograde axonal transport
          retrograde axonal transport
          protein localization
          positive regulation of neuron projection development
          protein transport
          regulation of exocytosis
          cerebellum development
          hypothalamus cell differentiation
          cell projection organization
          neuron projection development
          positive regulation of inositol 1,4,5-trisphosphate-sensitive calcium-release channel activity
          positive regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of neurotrophin production
          early endosome to late endosome transport
          positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          vesicle transport along microtubule
          neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          positive regulation of neurogenesis
          cellular response to growth factor stimulus
          positive regulation of inclusion body assembly
          negative regulation of beta-amyloid formation
          regulation of organelle transport along microtubule
          positive regulation of nonmotile primary cilium assembly
          receptor binding
          protein binding
          protein domain specific binding
          identical protein binding
          ion channel binding
          brain-derived neurotrophic factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0