Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CMAHP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CMAHP
          Gene Name:
          cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylase, pseudogene
          Gene Aliases:
          CMAH, CSAH
          Chromosome Location:
          Chr.6: 25081067 - 25138392 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.484918
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258468

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CMAHP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002174.2 1 109
          NR_027626.1 2 428
          GenBank mRNA AF074480.1 - 2 129
          AK303297.1 - 2 385
          BC032500.1 - 2 321
          DA976765.1 - 2 429
          FJ794466.1 - 1 87
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DB283113.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX417923.2 - 2 289 Chr. 6 - 25108620 - 25218530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL583055.3 - 2 166 Chr. 6 - 25106377 - 25138582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA845166.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114999 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB273230.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115001 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR979796.1 - 1 125 Chr. 6 - 25106441 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB275975.1 - 2 366 Chr. 6 - 25114996 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB114213.1 - 2 363 Chr. 6 - 25115004 - 25138326 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA984771.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN996058.1 - 2 297 Chr. 6 - 25113693 - 25218539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB281666.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115000 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA640388.1 - 2 366 Chr. 6 - 25114989 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945677.1 - 2 369 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB263995.1 - 2 331 Chr. 6 - 25114929 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA357127.1 - 2 131 Chr. 6 - 25110083 - 25138095 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622388.1 - 2 367 Chr. 6 - 25115029 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV757536.2 - 2 439 Chr. 6 - 25113619 - 25166557 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB990369.1 - 447 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA853213.1 - 2 316 Chr. 6 - 25113740 - 25218555 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA814648.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115012 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL558196.3 - 2 355 Chr. 6 - 25108620 - 25166535 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI835680.1 - 2 322 Chr. 6 - 25110057 - 25138285 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB152436.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114956 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA965960.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB269255.1 - 2 320 Chr. 6 - 25109546 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB291396.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA619313.1 - 2 365 Chr. 6 - 25113749 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB150549.1 - 2 359 Chr. 6 - 25114989 - 25138323 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB103158.1 - 2 370 Chr. 6 - 25114987 - 25218611 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361891.1 - 2 354 Chr. 6 - 25115024 - 25166534 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB269549.1 - 2 302 Chr. 6 - 25113674 - 25138266 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB118779.1 - 2 324 Chr. 6 - 25114995 - 25138287 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB016444.1 - 2 320 Chr. 6 - 25113740 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994240.1 - 2 310 Chr. 6 - 25109555 - 25218524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM926468.1 - 365 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB100822.1 - 2 365 Chr. 6 - 25113595 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA953243.1 - 2 369 Chr. 6 - 25115007 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA422585.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB988240.1 - 2 429 Chr. 6 - 25113663 - 25218644 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA987420.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933476.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR975817.1 - 1 126 Chr. 6 - 25108580 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB049596.1 - 2 366 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB137826.1 - 2 367 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA639718.1 - 2 369 Chr. 6 - 25115024 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945691.1 - 2 366 Chr. 6 - 25115009 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA535830.1 - 3 335 Chr. 6 - 25113763 - 25167458 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB251587.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB961020.1 - 4 452 Chr. 6 - 25113650 - 25218507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC406723.1 - 2 357 Chr. 6 - 25114989 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB279857.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB213851.1 - 2 366 Chr. 6 - 25115016 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA951980.1 - 2 270 Chr. 6 - 25114909 - 25138230 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC392793.1 - 2 240 Chr. 6 - 25113678 - 25166420 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB059853.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115023 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622241.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115017 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA466388.1 - 2 369 Chr. 6 - 25115006 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB261379.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114991 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB200971.1 - 2 332 Chr. 6 - 25113735 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD638396.1 - 2 187 Chr. 6 - 25110069 - 25138148 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921665.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA627865.1 - 2 320 Chr. 6 - 25114989 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA014839.1 - 3 365 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR982714.1 - 2 164 Chr. 6 - 25113646 - 25138075 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA983830.1 - 2 364 Chr. 6 - 25115002 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB029512.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA909593.1 - 2 358 Chr. 6 - 25113764 - 25138315 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA636732.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834344.1 - 2 283 Chr. 6 - 25110058 - 25138237 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA393082.1 - 2 365 Chr. 6 - 25113758 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB276249.1 - 2 320 Chr. 6 - 25113766 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD640511.1 - 2 141 Chr. 6 - 25110025 - 25138102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB284942.1 - 2 365 Chr. 6 - 25115013 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB126765.1 - 3 306 Chr. 6 - 25113662 - 25167430 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA681557.1 - 2 320 Chr. 6 - 25113726 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD520373.1 - 2 137 Chr. 6 - 25109965 - 25138101 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB066123.1 - 2 357 Chr. 6 - 25115006 - 25138321 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994709.1 - 4 452 Chr. 6 - 25115002 - 25218507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB258372.1 - 2 365 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA860408.1 - 3 317 Chr. 6 - 25114996 - 25218498 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA981207.1 - 2 354 Chr. 6 - 25113755 - 25138317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423527.1 - 2 357 Chr. 6 - 25115012 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB212317.1 - 2 320 Chr. 6 - 25114987 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB199970.1 - 2 312 Chr. 6 - 25113738 - 25218553 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of Wnt signaling pathway
          CMP-N-acetylneuraminate monooxygenase activity
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-n24h2:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0