Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CMAHP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CMAHP
          Gene Name:
          cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylase, pseudogene
          Gene Aliases:
          CMAH, CSAH
          Chromosome Location:
          Chr.6: 25081067 - 25138392 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.484918
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258469

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CMAHP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002174.2 1, 2 207
          NR_027626.1 2, 3 526
          GenBank mRNA AF074480.1 - 2, 3 227
          AK303297.1 - 2, 3 483
          BC032500.1 - 2, 3 419
          DA976765.1 - 2, 3 527
          FJ794466.1 - 1, 2 185
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BX417923.2 - 2, 3 387 Chr. 6 - 25108620 - 25218530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB283113.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL583055.3 - 2, 3 264 Chr. 6 - 25106377 - 25138582 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA845166.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114999 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB273230.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115001 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR979796.1 - 1, 2 223 Chr. 6 - 25106441 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB275975.1 - 2, 3 464 Chr. 6 - 25114996 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN996058.1 - 2, 3 395 Chr. 6 - 25113693 - 25218539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB114213.1 - 2, 3 461 Chr. 6 - 25115004 - 25138326 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA984771.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB281666.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115000 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA640388.1 - 2, 3 464 Chr. 6 - 25114989 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945677.1 - 2, 3 467 Chr. 6 - 25115014 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB263995.1 - 2, 3 429 Chr. 6 - 25114929 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA357127.1 - 2, 3 229 Chr. 6 - 25110083 - 25138095 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378499.1 - 1, 2 32 Chr. 6 - 25109987 - 25137648 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA974280.1 - 2, 3 468 Chr. 6 - 25114989 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622388.1 - 2, 3 465 Chr. 6 - 25115029 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB990369.1 - 545 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AV757536.2 - 2, 3 537 Chr. 6 - 25113619 - 25166557 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA853213.1 - 2, 3 414 Chr. 6 - 25113740 - 25218555 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA814648.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115012 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL558196.3 - 2, 3 453 Chr. 6 - 25108620 - 25166535 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB152436.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114956 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA965960.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI835680.1 - 2, 3 420 Chr. 6 - 25110057 - 25138285 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB291396.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB269255.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25109546 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA619313.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25113749 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB103158.1 - 2, 3 468 Chr. 6 - 25114987 - 25218611 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB150549.1 - 2, 3 457 Chr. 6 - 25114989 - 25138323 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361891.1 - 2, 3 452 Chr. 6 - 25115024 - 25166534 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB118779.1 - 2, 3 422 Chr. 6 - 25114995 - 25138287 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB016444.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25113740 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994240.1 - 2, 3 408 Chr. 6 - 25109555 - 25218524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM926468.1 - 463 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB100822.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25113595 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA422585.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB988240.1 - 2, 3 527 Chr. 6 - 25113663 - 25218644 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA953243.1 - 2, 3 467 Chr. 6 - 25115007 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA987420.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933476.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114991 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB049596.1 - 2, 3 464 Chr. 6 - 25114996 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR975817.1 - 1, 2 224 Chr. 6 - 25108580 - 25137825 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE770362.1 - 1, 2 170 Chr. 6 - 25113710 - 25137774 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB137826.1 - 2, 3 465 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA639718.1 - 2, 3 467 Chr. 6 - 25115024 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA945691.1 - 2, 3 464 Chr. 6 - 25115009 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA535830.1 - 3, 4 433 Chr. 6 - 25113763 - 25167458 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE817022.1 - 1, 2 161 Chr. 6 - 25113710 - 25137774 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB251587.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB961020.1 - 4, 5 550 Chr. 6 - 25113650 - 25218507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC406723.1 - 2, 3 455 Chr. 6 - 25114989 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB279857.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115026 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB213851.1 - 2, 3 464 Chr. 6 - 25115016 - 25138330 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA951980.1 - 2, 3 368 Chr. 6 - 25114909 - 25138230 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC392793.1 - 2, 3 338 Chr. 6 - 25113678 - 25166420 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622241.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115017 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA466388.1 - 2, 3 467 Chr. 6 - 25115006 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB261379.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114991 - 25138328 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB200971.1 - 2, 3 430 Chr. 6 - 25113735 - 25138295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921665.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD638396.1 - 2, 3 285 Chr. 6 - 25110069 - 25138148 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA627865.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25114989 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA014839.1 - 3, 4 463 Chr. 6 - 25115010 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR982714.1 - 2, 3 262 Chr. 6 - 25113646 - 25138075 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB029512.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114994 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA909593.1 - 2, 3 456 Chr. 6 - 25113764 - 25138315 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA983830.1 - 2, 3 462 Chr. 6 - 25115002 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA636732.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114987 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI834344.1 - 2, 3 381 Chr. 6 - 25110058 - 25138237 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA393082.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25113758 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB276249.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25113766 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD640511.1 - 2, 3 239 Chr. 6 - 25110025 - 25138102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB284942.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25115013 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB126765.1 - 3, 4 404 Chr. 6 - 25113662 - 25167430 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA681557.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25113726 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD520373.1 - 2, 3 235 Chr. 6 - 25109965 - 25138101 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB066123.1 - 2, 3 455 Chr. 6 - 25115006 - 25138321 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF994709.1 - 4, 5 550 Chr. 6 - 25115002 - 25218507 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB258372.1 - 2, 3 463 Chr. 6 - 25114997 - 25138329 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA860408.1 - 3, 4 415 Chr. 6 - 25114996 - 25218498 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA981207.1 - 2, 3 452 Chr. 6 - 25113755 - 25138317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423527.1 - 2, 3 455 Chr. 6 - 25115012 - 25166537 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD692099.1 - 1, 2 92 Chr. 6 - 25108667 - 25137679 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB212317.1 - 2, 3 418 Chr. 6 - 25114987 - 25138284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB199970.1 - 2, 3 410 Chr. 6 - 25113738 - 25218553 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydroxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of Wnt signaling pathway
          CMP-N-acetylneuraminate monooxygenase activity
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0