Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RCC1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RCC1 SNHG3
          Gene Name:
          regulator of chromosome condensation 1
          small nucleolar RNA host gene 3
          Gene Aliases:
          CHC1, RCC1-I, SNHG3-RCC1
          NCRNA00014, RNU17C, RNU17D, U17HG, U17HG-A, U17HG-AB
          Chromosome Location:
          Chr.1: 28505943 - 28539196 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.1: 28505943 - 28510892 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.469723
          Hs.469723
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID n258489

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RCC1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA BF667678.1 - 3 563
          Gene Symbol: SNHG3
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002909.2
          3 567
          NR_036473.1
          4 675
          GenBank mRNA AJ006834.1 - LIT1316
          U17HG
          3 467
          AJ006835.1 - LIT1315
          U17HG
          3 467
          AK092726.1 -
          2 2200
          AK311577.1 -
          1 219
          BC006790.1 -
          3 449
          BC012122.1 -
          3 455
          BC017334.2 -
          3 442
          DA044266.1 -
          3 526
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA820174.1 - 3 464 Chr. 1 - 28506046 - 28509321 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY075800.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506045 - 28509246 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM450342.1 - 444 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA998284.1 - 3 475 Chr. 1 - 28506045 - 28509318 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366542.1 - 4 403 Chr. 1 - 28506055 - 28509581 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA955189.1 - 3 469 Chr. 1 - 28506043 - 28509267 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933716.1 - 1 401 Chr. 1 - 28508824 - 28509359 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB113121.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509329 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366538.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506055 - 28509488 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY182836.1 - 3 465 Chr. 1 - 28506045 - 28509242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA928567.1 - 3 464 Chr. 1 - 28506047 - 28509337 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF795420.1 - 452 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DW417474.1 - 112 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CB985655.1 - 3 470 Chr. 1 - 28506043 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY059835.1 - 3 462 Chr. 1 - 28506045 - 28509325 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA969742.1 - 3 471 Chr. 1 - 28506045 - 28509315 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA968918.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM790281.1 - 3 454 Chr. 1 - 28506056 - 28509323 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV763089.1 - 2 460 Chr. 1 - 28508127 - 28509528 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD048541.1 - 3 485 Chr. 1 - 28506045 - 28509614 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA478694.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA089660.1 - 3 527 Chr. 1 - 28505984 - 28509274 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY176129.1 - 3 465 Chr. 1 - 28506045 - 28509283 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA704998.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EB387088.1 - 1 128 Chr. 1 - 28509094 - 28509634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV689452.1 - 3 497 Chr. 1 - 28506009 - 28509366 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA728986.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ224438.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506055 - 28509617 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE867363.1 - 2 441 Chr. 1 - 28508131 - 28509511 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB024065.1 - 1 219 Chr. 1 - 28509002 - 28509575 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA918003.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509337 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA817644.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA847021.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509325 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU187480.1 - 2 439 Chr. 1 - 28508127 - 28509634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM771983.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509374 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI772556.1 - 2 449 Chr. 1 - 28508116 - 28509484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA961704.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509303 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY179875.1 - 3 464 Chr. 1 - 28506045 - 28509263 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA922155.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509320 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV764560.2 - 3 457 Chr. 1 - 28506051 - 28509412 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB157161.1 - 3 468 Chr. 1 - 28506043 - 28509332 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA644956.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM479709.1 - 3 452 Chr. 1 - 28506059 - 28509634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366536.1 - 2 420 Chr. 1 - 28508133 - 28509423 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY173512.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506045 - 28509232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA925005.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509319 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI833284.1 - 3 444 Chr. 1 - 28506060 - 28509531 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM788818.1 - 2 443 Chr. 1 - 28508127 - 28509339 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU183513.1 - 3 454 Chr. 1 - 28506056 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA936462.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB112428.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509353 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL523116.3 - 2 438 Chr. 1 - 28508127 - 28509940 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366544.1 - 2 436 Chr. 1 - 28508127 - 28509283 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA952260.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509313 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE841288.1 - 1 152 Chr. 1 - 28509097 - 28509254 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM834932.1 - 1 345 Chr. 1 - 28508876 - 28509340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU943197.1 - 3 470 Chr. 1 - 28506044 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366540.1 - 2 450 Chr. 1 - 28508127 - 28509421 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA565956.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509324 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB128729.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509326 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG474710.1 - 3 457 Chr. 1 - 28506055 - 28509618 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB262011.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509330 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB271395.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509295 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA943290.1 - 3 468 Chr. 1 - 28506043 - 28509321 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY089919.1 - 3 465 Chr. 1 - 28506045 - 28509246 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB963044.1 - 3 521 Chr. 1 - 28505990 - 28509462 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY179907.1 - 3 465 Chr. 1 - 28506045 - 28509261 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM759606.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506043 - 28509424 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF982554.1 - 2 412 Chr. 1 - 28508137 - 28509570 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366535.1 - 3 457 Chr. 1 - 28506053 - 28509489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA787816.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509270 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG023899.1 - 435 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA902617.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506045 - 28509297 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD652956.1 - 1 94 Chr. 1 - 28509129 - 28509633 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366543.1 - 3 464 Chr. 1 - 28506055 - 28509366 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY796950.2 - 2 435 Chr. 1 - 28508127 - 28509414 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA381375.1 - 1 510 Chr. 1 - 28508764 - 28509340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366539.1 - 3 442 Chr. 1 - 28506068 - 28509242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA932306.1 - 3 466 Chr. 1 - 28506044 - 28509327 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG028447.1 - 3 450 Chr. 1 - 28506057 - 28509522 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG291633.1 - 3 448 Chr. 1 - 28506067 - 28509489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI004003.1 - 1 298 Chr. 1 - 28508923 - 28509326 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB163464.1 - 3 450 Chr. 1 - 28506060 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI833122.1 - 3 449 Chr. 1 - 28506059 - 28509542 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA926278.1 - 3 467 Chr. 1 - 28506044 - 28509334 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA224254.1 - 3 468 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA056610.1 - 3 525 Chr. 1 - 28505984 - 28509252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM802666.1 - 454 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU198833.1 - 3 470 Chr. 1 - 28506044 - 28509422 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA H54484.1 - 1 92 Chr. 1 - 28509130 - 28509544 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF036396.1 - 2 432 Chr. 1 - 28508127 - 28509376 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA652687.1 - 3 468 Chr. 1 - 28506044 - 28509333 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ218931.1 - 3 450 Chr. 1 - 28506060 - 28509544 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0