Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other API5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          API5
          Gene Name:
          apoptosis inhibitor 5
          Gene Aliases:
          AAC-11, AAC11
          Chromosome Location:
          Chr.11: 43311955 - 43344530 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.435771
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n258667

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: API5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_024625.1 1, 2 244
          XM_017018464.1 XP_016873953.1 1, 2 229
          XM_017018465.1 XP_016873954.1 1, 2 229
          GenBank mRNA AK304157.1 - 1, 2 210
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC416340.1 - 1, 2 213 Chr. 11 - 43311989 - 43321434 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC417519.1 - 1, 2 203 Chr. 11 - 43311996 - 43321477 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC309550.1 - 1, 2 210 Chr. 11 - 43311989 - 43321465 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF138429.1 - 1, 2 190 Chr. 11 - 43312014 - 43320836 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC416862.1 - 1, 2 203 Chr. 11 - 43311998 - 43321479 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC335814.1 - 1, 2 210 Chr. 11 - 43311989 - 43321464 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC404208.1 - 1, 2 167 Chr. 11 - 43312032 - 43322039 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC415796.1 - 1, 2 211 Chr. 11 - 43311989 - 43318803 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423851.1 - 1, 2 221 Chr. 11 - 43311978 - 43321439 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC333712.1 - 1, 2 212 Chr. 11 - 43311989 - 43321464 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC325081.1 - 1, 2 164 Chr. 11 - 43312035 - 43322031 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD243789.1 - 1, 2 202 Chr. 11 - 43311997 - 43322137 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC414185.1 - 1, 2 210 Chr. 11 - 43311989 - 43321459 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC306792.1 - 1, 2 210 Chr. 11 - 43311989 - 43321433 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423666.1 - 1, 2 203 Chr. 11 - 43311996 - 43321467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC401496.1 - 1, 2 203 Chr. 11 - 43311996 - 43321444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC416512.1 - 1, 2 210 Chr. 11 - 43311989 - 43321462 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of fibroblast apoptotic process
          protein binding
          fibroblast growth factor binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8bm5m:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0