Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other WAC SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          WAC
          Gene Name:
          WW domain containing adaptor with coiled-coil
          Gene Aliases:
          BM-016, DESSH, PRO1741, Wwp4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 28532426 - 28623112 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.743224
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n261281

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: WAC
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_100264.2 NP_567822.1 1 301
          XM_011519491.2 XP_011517793.1 1 463
          XM_017016315.1 XP_016871804.1 1 121
          XM_017016316.1 XP_016871805.1 1 463
          XM_017016317.1 XP_016871806.1 1 121
          XM_017016318.1 XP_016871807.1 1 121
          GenBank mRNA AK055852.1 - 1 118
          AK225846.1 - 1 114
          BI463901.1 - 1 401
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC424507.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28590832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358674.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532775 - 28583464 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA786316.1 - 1 122 Chr. 10 - 28532773 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA791734.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC389074.1 - 1 137 Chr. 10 - 28532752 - 28583461 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW956436.1 - 1 48 Chr. 10 - 28532841 - 28535601 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC365418.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532773 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC425084.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532772 - 28583479 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA045431.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA200076.1 - 1 31 Chr. 10 - 28532858 - 28589772 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM759552.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28589780 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC376383.1 - 1 121 Chr. 10 - 28532768 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA735921.1 - 1 103 Chr. 10 - 28532786 - 28590809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC416902.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583469 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921274.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA495650.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA256377.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583494 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR155734.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532791 - 28590832 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA223735.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA850839.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583476 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA084741.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28535960 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA113057.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28589767 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA219361.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28535755 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB135981.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532772 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366045.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583458 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA590921.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB098040.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA575859.1 - 1 83 Chr. 10 - 28532806 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC298540.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA216611.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA069792.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA920864.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532771 - 28583487 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB248503.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28589772 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA528199.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28589758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC361394.1 - 1 113 Chr. 10 - 28532776 - 28583459 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA818719.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA016395.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC328307.1 - 1 135 Chr. 10 - 28532754 - 28583492 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB281041.1 - 1 112 Chr. 10 - 28532777 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA817988.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA198111.1 - 1 119 Chr. 10 - 28532773 - 28583495 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA931274.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28590794 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC358172.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28590783 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA682593.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532772 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC299187.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC318888.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583472 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA247908.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA293258.1 - 1 112 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC319805.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC375626.1 - 1 133 Chr. 10 - 28532756 - 28583501 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE886618.1 - 1 46 Chr. 10 - 28532843 - 28595781 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA241504.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583496 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA713840.1 - 1 105 Chr. 10 - 28532784 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA995456.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532772 - 28535761 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC346912.1 - 1 116 Chr. 10 - 28532773 - 28583477 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA634496.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA163366.1 - 1 121 Chr. 10 - 28532768 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA241683.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA303684.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB109816.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA601652.1 - 1 112 Chr. 10 - 28532777 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC375343.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583498 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC380490.1 - 1 139 Chr. 10 - 28532750 - 28583445 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA405792.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583500 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA240280.1 - 1 120 Chr. 10 - 28532769 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE410391.1 - 1 106 Chr. 10 - 28532815 - 28589852 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE385012.1 - 1 84 Chr. 10 - 28532805 - 28589845 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA814722.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28589855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC378334.1 - 1 126 Chr. 10 - 28532763 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA636108.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA818830.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583487 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA067415.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA787593.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28589753 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI819612.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28595771 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA235816.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA921685.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA312024.1 - 1 86 Chr. 10 - 28532802 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA727830.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28589842 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA022843.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA520863.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA764589.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA632121.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532776 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA218926.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532772 - 28589819 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA831565.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28589836 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC344976.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28535726 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA239556.1 - 1 27 Chr. 10 - 28532862 - 28589840 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA071119.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA204057.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583502 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA619428.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28589757 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA298367.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA289189.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583475 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE251984.1 - 1 74 Chr. 10 - 28532815 - 28610746 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA816431.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC383856.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532773 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA626722.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532771 - 28583482 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA589351.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA245409.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532773 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC387781.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC384723.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583466 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB075955.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA116252.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC305055.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC310340.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28583483 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA626966.1 - 1 118 Chr. 10 - 28532771 - 28583469 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA270289.1 - 1 119 Chr. 10 - 28532773 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA248664.1 - 1 119 Chr. 10 - 28532773 - 28548060 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB276388.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28537657 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA305770.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG393237.1 - 1 62 Chr. 10 - 28532827 - 28590792 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA511974.1 - 1 116 Chr. 10 - 28532774 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC359204.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583481 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA853099.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC382935.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583444 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA854382.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28589754 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC401397.1 - 1 303 Chr. 10 - 28532588 - 28535644 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA106165.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583478 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA689603.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583468 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB193470.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA863529.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583497 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA306506.1 - 1 110 Chr. 10 - 28532779 - 28583490 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA527001.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532773 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA713968.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA931443.1 - 1 115 Chr. 10 - 28532774 - 28535758 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC316350.1 - 1 135 Chr. 10 - 28532754 - 28583438 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB174923.1 - 1 117 Chr. 10 - 28532772 - 28583491 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA109112.1 - 1 120 Chr. 10 - 28532769 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA401558.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA390628.1 - 1 75 Chr. 10 - 28532814 - 28589785 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933868.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532776 - 28583503 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA068469.1 - 1 116 Chr. 10 - 28532774 - 28583499 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA116251.1 - 1 114 Chr. 10 - 28532775 - 28583505 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          cellular response to DNA damage stimulus
          histone monoubiquitination
          positive regulation of macroautophagy
          negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          G1 DNA damage checkpoint
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          histone H2B conserved C-terminal lysine ubiquitination
          RNA polymerase II core binding
          chromatin binding
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0