Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DSCR8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DSCR8
          Gene Name:
          Down syndrome critical region 8
          Gene Aliases:
          C21orf65, CT25.1a, CT25.1b, MMA-1, MMA-1a, MMA-1b, MMA1, MTAG2
          Chromosome Location:
          Chr.21: 38121451 - 38156511 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.733345
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n262242

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DSCR8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_026838.1 4 723
          NR_026839.1 3 626
          NR_026840.1 4 484
          NR_026841.1 4 466
          NR_026842.1 3 369
          GenBank mRNA AF321193.1 - 4 441
          AF426256.1 - 4 389
          AJ297914.2 - 4 444
          AJ301615.2 - 3 347
          AJ305085.2 - 3 604
          AJ306839.2 - 4 462
          AJ306840.2 - 4 516
          AJ783421.1 - 4 701
          BC015981.1 - 3 351
          BC029353.1 - 3 626
          BC070229.1 - 3 328
          BG189423.1 - 1 121
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BG219029.1 - 259 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG183097.1 - 1 122 Chr. 21 - 38156302 - 38156511 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CF594279.1 - 4 453 Chr. 21 - 38121492 - 38156511 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG214798.1 - 1 107 Chr. 21 - 38156316 - 38156506 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG212693.1 - 156 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG190522.1 - 1 118 Chr. 21 - 38156324 - 38156506 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG210503.1 - 1 101 Chr. 21 - 38156322 - 38156506 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG190521.1 - 1 123 Chr. 21 - 38156302 - 38156511 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG189990.1 - 1 123 Chr. 21 - 38156302 - 38156522 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX118383.1 - 4 388 Chr. 21 - 38121529 - 38156506 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG201181.1 - 263 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD520128.1 - 93 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG687098.1 - 330 Chr. - - [-] on Build

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xmktn:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0