Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MDM4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MDM4
          Gene Name:
          MDM4, p53 regulator
          Gene Aliases:
          HDMX, MDMX, MRP1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 204516379 - 204558120 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.497492
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n264325

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MDM4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278516.1 NP_001265445.1 5, 6 508
          GenBank mRNA AK304698.1 - 5, 6 481
          AK310903.1 - 5, 6 481
          AY949028.1 - 4, 5 342
          BC143431.1 - 5, 6 401
          CR749470.1 - 5, 6 503
          KF435149.1 - 4, 5 342
          KF435150.1 - 4, 5 342
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DC404862.1 - 5, 6 471 Chr. 1 - 204516416 - 204538287 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC417170.1 - 5, 6 481 Chr. 1 - 204516406 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC429346.1 - 5, 6 419 Chr. 1 - 204516468 - 204542836 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM848342.1 - 5, 6 434 Chr. 1 - 204516453 - 204542800 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC423281.1 - 5, 6 466 Chr. 1 - 204516421 - 204538294 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC410201.1 - 5, 6 472 Chr. 1 - 204516417 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC396037.1 - 5, 6 481 Chr. 1 - 204516406 - 204542798 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP344167.1 - 5, 6 478 Chr. 1 - 204516409 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC346344.1 - 5, 6 474 Chr. 1 - 204516417 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP310272.1 - 5, 6 479 Chr. 1 - 204516418 - 204538308 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC418075.1 - 5, 6 481 Chr. 1 - 204516406 - 204538292 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU619731.1 - 5, 6 486 Chr. 1 - 204516417 - 204544594 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP353227.1 - 5, 6 471 Chr. 1 - 204516416 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC409980.1 - 5, 6 467 Chr. 1 - 204516421 - 204542805 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC403708.1 - 5, 6 492 Chr. 1 - 204516395 - 204538275 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN409878.1 - 2, 3 118 Chr. 1 - 204530765 - 204549149 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP231576.1 - 5, 6 480 Chr. 1 - 204516406 - 204538310 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC417223.1 - 5, 6 478 Chr. 1 - 204516409 - 204538286 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX383381.2 - 5, 6 436 Chr. 1 - 204516451 - 204546815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP249386.1 - 5, 6 443 Chr. 1 - 204516393 - 204542838 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC409277.1 - 5, 6 467 Chr. 1 - 204516421 - 204538308 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC408901.1 - 5, 6 467 Chr. 1 - 204516421 - 204538289 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR007225.1 - 5, 6 478 Chr. 1 - 204516410 - 204542861 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC408972.1 - 5, 6 481 Chr. 1 - 204516407 - 204538280 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC405548.1 - 5, 6 478 Chr. 1 - 204516409 - 204538305 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein complex assembly
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
          cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          protein ubiquitination
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          negative regulation of protein catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          G0 to G1 transition
          protein stabilization
          negative regulation of cell cycle arrest
          cellular response to hypoxia
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          protein binding
          zinc ion binding
          enzyme binding
          ubiquitin protein ligase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0