Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FXYD5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FXYD5
          Gene Name:
          FXYD domain containing ion transport regulator 5
          Gene Aliases:
          DYSAD, HSPC113, IWU1, KCT1, OIT2, PRO6241, RIC
          Chromosome Location:
          Chr.19: 35154722 - 35169885 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.333418
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n264960

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FXYD5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_028406.1 1 681
          GenBank mRNA BC009642.2 - 1 346 3900880
          BC018798.1 - 1 677
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM914725.1 - 215 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE737872.1 - 220 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG777168.1 - 1 238 Chr. 19 - 35155213 - 35164193 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN306854.1 - 1 264 Chr. 19 - 35155188 - 35158400 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM424182.1 - 216 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM842733.1 - 1 525 Chr. 19 - 35154925 - 35155586 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN306855.1 - 1 285 Chr. 19 - 35155166 - 35157504 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM916150.1 - 224 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG424062.1 - 222 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM912992.1 - 225 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BX370299.2 - 1 309 Chr. 19 - 35155139 - 35169599 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM010459.1 - 1 216 Chr. 19 - 35155234 - 35166308 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN277576.1 - 1 232 Chr. 19 - 35155225 - 35155604 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM559616.1 - 236 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CD049252.1 - 1 261 Chr. 19 - 35155214 - 35166319 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM914744.1 - 228 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM559327.1 - 280 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ233257.1 - 1 525 Chr. 19 - 35154925 - 35158387 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM912507.1 - 279 Chr. - - [-] on Build

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microvillus assembly
          ion transmembrane transport
          negative regulation of calcium-dependent cell-cell adhesion
          regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          actin binding
          ion channel activity
          sodium channel regulator activity
          cadherin binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-gwzxr:80/100.66.76.73:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0