Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARVG SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARVG
          Gene Name:
          parvin gamma
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.22: 44170228 - 44208469 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.658995
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n269178

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 404.00
          Your Price
          Online offer: 391.65
          391.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARVG
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_017028907.1 XP_016884396.1 5 514
          XM_017028908.1 XP_016884397.1 5 534
          GenBank mRNA AK293360.1 - 4 496
          AK307294.1 - 5 714
          AK307299.1 - 5 514
          AK309348.1 - 4 511
          AK310087.1 - 4 331
          BX648942.1 - 1 1198
          DA946316.1 - 5 534
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA956830.1 - 5 514 Chr. 22 - 44181336 - 44186762 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA876353.1 - 5 503 Chr. 22 - 44181347 - 44186783 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA062445.1 - 4 370 Chr. 22 - 44181851 - 44186917 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX509357.1 - 5 501 Chr. 22 - 44181350 - 44186857 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA948008.1 - 5 501 Chr. 22 - 44181350 - 44186770 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA467313.1 - 4 511 Chr. 22 - 44172985 - 44186783 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA944002.1 - 4 331 Chr. 22 - 44181890 - 44186975 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB165736.1 - 5 514 Chr. 22 - 44181336 - 44186776 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ878845.1 - 4 475 Chr. 22 - 44181746 - 44187145 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN995575.1 - 4 539 Chr. 22 - 44181697 - 44186811 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM925795.1 - 4 481 Chr. 22 - 44181740 - 44187252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA041161.1 - 4 496 Chr. 22 - 44172999 - 44186785 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell-matrix adhesion
          actin cytoskeleton reorganization
          actin binding
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0