Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EDEM2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          EDEM2
          Gene Name:
          ER degradation enhancing alpha-mannosidase like protein 2
          Gene Aliases:
          C20orf31, C20orf49, bA4204.1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 35115357 - 35147358 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.720177
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n269196

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: EDEM2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_026728.1 1 338
          GenBank mRNA AK096016.1 - 1 72
          AK298794.1 - 1 80
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA956197.1 - 1 318 Chr. 20 - 35142437 - 35147336 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB961618.1 - 125 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DC327199.1 - 1 122 Chr. 20 - 35137919 - 35147142 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA746549.1 - 1 320 Chr. 20 - 35142415 - 35147340 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI759944.1 - 1 64 Chr. 20 - 35131740 - 35147085 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC295811.1 - 1 242 Chr. 20 - 35142386 - 35147262 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN426600.1 - 1 59 Chr. 20 - 35142386 - 35147079 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA622767.1 - 1 72 Chr. 20 - 35134897 - 35147092 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC391115.1 - 1 298 Chr. 20 - 35142456 - 35147318 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG118530.1 - 1 93 Chr. 20 - 35134772 - 35147114 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC365720.1 - 1 80 Chr. 20 - 35137883 - 35147096 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX383738.2 - 1 61 Chr. 20 - 35131642 - 35147081 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          N-glycan processing
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          trimming of terminal mannose on B branch
          glycoprotein ERAD pathway
          positive regulation of retrograde protein transport, ER to cytosol
          endoplasmic reticulum mannose trimming
          mannose trimming involved in glycoprotein ERAD pathway
          glycoprotein binding
          alpha-mannosidase activity
          mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase activity
          calcium ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wksrx:80/100.66.72.56:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0