Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other B3GNT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          B3GNT2 MALAT1
          Gene Name:
          UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2
          metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1 (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          3-Gn-T1, 3-Gn-T2, B3GN-T2, B3GNT, B3GNT-2, B3GNT1, BETA3GNT, BGNT2, BGnT-2, beta-1, beta3Gn-T1, beta3Gn-T2
          HCN, LINC00047, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853, mascRNA
          Chromosome Location:
          Chr.2: 62196127 - 62224731 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.11: 65497679 - 65504494 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.173203
          Hs.621695
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID n272232

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 5,354.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5354.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: B3GNT2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AF288209.1 - 29
          Gene Symbol: MALAT1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002819.3 1 7894
          GenBank mRNA EF177381.1 - 1 7894
          FJ209305.1 - 1 6611
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM352786.1 - 1 473 Chr. 11 - 65505184 - 65505704 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF898129.1 - 1 287 Chr. 11 - 65505394 - 65505773 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR738718.1 - 1 512 Chr. 11 - 65505144 - 65505858 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI030338.1 - 1 398 Chr. 11 - 65505270 - 65505710 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB162665.1 - 1 487 Chr. 11 - 65505169 - 65505793 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BK001418.3 - 2 7057 Chr. 11 - 65498363 - 65506952 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ721852.1 - 1 290 Chr. 11 - 65505366 - 65506202 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV716007.2 - 293 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AW176907.1 - 1 469 Chr. 11 - 65505200 - 65505681 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM793778.1 - 1 435 Chr. 11 - 65505221 - 65505703 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM504841.1 - 1 239 Chr. 11 - 65505420 - 65505951 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA N57110.1 - 1 176 Chr. 11 - 65505480 - 65505934 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176924.1 - 1 460 Chr. 11 - 65505226 - 65505842 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE814495.1 - 1 277 Chr. 11 - 65505380 - 65505780 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF848461.1 - 1 432 Chr. 11 - 65505230 - 65505675 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU607696.1 - 1 487 Chr. 11 - 65505169 - 65505734 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176919.1 - 1 482 Chr. 11 - 65505226 - 65505799 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF883366.1 - 1 281 Chr. 11 - 65505388 - 65505824 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA942487.1 - 1 438 Chr. 11 - 65505222 - 65505850 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE814350.1 - 1 314 Chr. 11 - 65505379 - 65505815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ355199.1 - 556 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF945375.1 - 1 324 Chr. 11 - 65505345 - 65505676 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ343285.1 - 1 468 Chr. 11 - 65505215 - 65505809 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB161741.1 - 1 487 Chr. 11 - 65505169 - 65505703 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW999338.1 - 1 299 Chr. 11 - 65505357 - 65505815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ301074.1 - 1 284 Chr. 11 - 65505379 - 65505965 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176922.1 - 1 468 Chr. 11 - 65505191 - 65505728 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF842309.1 - 1 267 Chr. 11 - 65505388 - 65505818 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE718964.1 - 1 417 Chr. 11 - 65505248 - 65505818 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BK001411.3 - 3 6815 Chr. 11 - 65498363 - 65506952 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA319118.1 - 1 173 Chr. 11 - 65505483 - 65505810 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW751776.1 - 1 473 Chr. 11 - 65505215 - 65505681 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE172470.1 - 1 409 Chr. 11 - 65505253 - 65505815 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN371266.1 - 1 403 Chr. 11 - 65505253 - 65505784 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CU451526.1 - 1 413 Chr. 11 - 65505253 - 65505981 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN371265.1 - 1 515 Chr. 11 - 65505148 - 65505855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176906.1 - 1 437 Chr. 11 - 65505233 - 65505788 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ362109.1 - 1 321 Chr. 11 - 65505336 - 65505771 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176912.1 - 1 464 Chr. 11 - 65505215 - 65505799 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW176926.1 - 1 458 Chr. 11 - 65505200 - 65505801 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA771512.1 - 1 348 Chr. 11 - 65505308 - 65505853 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE815325.1 - 1 353 Chr. 11 - 65505345 - 65505755 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA773397.1 - 1 483 Chr. 11 - 65505254 - 65505710 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD356674.1 - 1 425 Chr. 11 - 65505232 - 65505991 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0