Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MAPK8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MAPK8
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase 8
          Gene Aliases:
          JNK, JNK-46, JNK1, JNK1A2, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1, SAPK1c
          Chromosome Location:
          Chr.10: 48306639 - 48439360 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.138211
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n300084

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MAPK8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278547.1 NP_001265476.1 12 4930
          NM_001278548.1 NP_001265477.1 10 4524
          NM_001323302.1 NP_001310231.1 14 5198
          NM_001323320.1 NP_001310249.1 11 4702
          NM_001323321.1 NP_001310250.1 12 4935
          NM_001323322.1 NP_001310251.1 14 5193
          NM_001323323.1 NP_001310252.1 13 4999
          NM_001323324.1 NP_001310253.1 12 4935
          NM_001323325.1 NP_001310254.1 13 5129
          NM_001323326.1 NP_001310255.1 13 5004
          NM_001323327.1 NP_001310256.1 13 5129
          NM_001323328.1 NP_001310257.1 13 4999
          NM_001323329.1 NP_001310258.1 12 4930
          NM_001323330.1 NP_001310259.1 13 5124
          NM_001323331.1 NP_001310260.1 13 5124
          NM_139046.3 NP_620634.1 14 5198
          NM_139049.3 NP_620637.1 14 5193
          NR_136583.1 12 4931
          NR_136584.1 12 4926
          NR_136585.1 12 4931
          GenBank mRNA AB074280.1 - 1 1159
          AK125150.1 - 1 1513

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          response to stress
          JNK cascade
          JUN phosphorylation
          response to UV
          positive regulation of gene expression
          regulation of macroautophagy
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of histone deacetylation
          positive regulation of cyclase activity
          negative regulation of protein binding
          regulation of protein localization
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          rhythmic process
          regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of protein metabolic process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to mechanical stimulus
          positive regulation of deacetylase activity
          positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
          protein serine/threonine kinase activity
          JUN kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          enzyme binding
          histone deacetylase regulator activity
          histone deacetylase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-d655g:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0