Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FUBP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FUBP1
          Gene Name:
          far upstream element binding protein 1
          Gene Aliases:
          FBP, FUBP, hDH V
          Chromosome Location:
          Chr.1: 77944055 - 77979494 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.567380
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n301957

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FUBP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_011542391.2 XP_011540693.1 22 3022
          XM_011542392.2 XP_011540694.1 22 3053
          XM_011542393.2 XP_011540695.1 21 2993
          XM_017002739.1 XP_016858228.1 23 3044
          XM_017002740.1 XP_016858229.1 21 4885
          XM_017002741.1 XP_016858230.1 22 3037
          XM_017002742.1 XP_016858231.1 21 6138
          XM_017002743.1 XP_016858232.1 20 4857
          XM_017002744.1 XP_016858233.1 20 6079
          GenBank mRNA AL049951.1 - 1 1034
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA R36255.1 - 117 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA251462.1 - 1 207 Chr. 1 - 77944539 - 77944935 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB266957.1 - 1 280 Chr. 1 - 77944366 - 77945006 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG621556.1 - 1 384 Chr. 1 - 77944332 - 77945113 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE936937.1 - 1 142 Chr. 1 - 77944610 - 77944851 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA210753.1 - 1 76 Chr. 1 - 77944526 - 77944804 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM548607.1 - 1 601 Chr. 1 - 77944404 - 77945319 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE936906.1 - 1 128 Chr. 1 - 77944610 - 77944849 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW020028.1 - 1 38 Chr. 1 - 77944287 - 77944759 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB139359.1 - 1 110 Chr. 1 - 77944397 - 77944838 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW965105.1 - 1 437 Chr. 1 - 77944515 - 77945165 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV747505.1 - 1 149 Chr. 1 - 77944321 - 77944877 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB137936.1 - 1 110 Chr. 1 - 77944395 - 77944838 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE834457.1 - 298 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA460780.1 - 1 406 Chr. 1 - 77944605 - 77945128 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN428262.1 - 1 487 Chr. 1 - 77944591 - 77945215 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of gene expression
          single-stranded DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0