Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other YY1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          YY1
          Gene Name:
          YY1 transcription factor
          Gene Aliases:
          DELTA, INO80S, NF-E1, UCRBP, YIN-YANG-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 100238765 - 100279034 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.388927
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n337457

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 392.00
          Your Price
          Online offer: 380.65
          380.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: YY1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003403.4 NP_003394.1 5 3053
          GenBank mRNA AF147416.1 - 1 551
          DA234524.1 - 1 482
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA576611.1 - 1 458 Chr. 14 - 100278471 - 100279039 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA904938.1 - 1 316 Chr. 14 - 100278613 - 100279168 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA685279.1 - 1 328 Chr. 14 - 100278601 - 100279143 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG678770.1 - 377 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM479654.1 - 1 354 Chr. 14 - 100278575 - 100279577 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA096047.1 - 2 100 Chr. 14 - 100277796 - 100279391 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD244084.1 - 1 273 Chr. 14 - 100278656 - 100279483 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA634593.1 - 1 374 Chr. 14 - 100278555 - 100279122 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA695998.1 - 1 533 Chr. 14 - 100278396 - 100278956 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB164168.1 - 1 398 Chr. 14 - 100278531 - 100279103 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA691330.1 - 1 533 Chr. 14 - 100278396 - 100278962 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA819939.1 - 1 471 Chr. 14 - 100278458 - 100279012 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA812758.1 - 1 419 Chr. 14 - 100278510 - 100279232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA493496.1 - 1 533 Chr. 14 - 100278396 - 100278968 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA507070.1 - 1 532 Chr. 14 - 100278397 - 100278962 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW500851.1 - 1 313 Chr. 14 - 100278616 - 100279113 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          double-strand break repair via homologous recombination
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cellular response to DNA damage stimulus
          spermatogenesis
          response to UV-C
          negative regulation of gene expression
          cell differentiation
          cellular response to UV
          four-way junction DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          enhancer sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          RNA binding
          protein binding
          zinc ion binding
          transcription regulatory region DNA binding
          SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0