Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TRIP12 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TRIP12
          Gene Name:
          thyroid hormone receptor interactor 12
          Gene Aliases:
          TRIP-12, ULF
          Chromosome Location:
          Chr.2: 229763837 - 229923234 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.572642
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n348625

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TRIP12
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001284214.1 NP_001271143.1 42 8344
          NM_001284215.1 NP_001271144.1 40 8169
          NM_001284216.1 NP_001271145.1 39 7390
          NM_004238.2 NP_004229.1 41 8200
          XM_005246954.4 XP_005247011.1 42 8452
          XM_005246955.4 XP_005247012.1 42 8451
          XM_005246956.4 XP_005247013.1 42 8428
          XM_005246957.4 XP_005247014.1 42 8403
          XM_005246958.4 XP_005247015.1 42 8371
          XM_005246960.4 XP_005247017.1 43 8365
          XM_005246961.3 XP_005247018.1 41 8302
          XM_005246962.4 XP_005247019.1 41 8299
          XM_006712852.3 XP_006712915.1 41 8255
          XM_011512180.2 XP_011510482.1 42 8405
          XM_011512181.2 XP_011510483.1 42 8403
          XM_011512183.2 XP_011510485.1 41 8259
          XM_017005272.1 XP_016860761.1 43 8511
          XM_017005273.1 XP_016860762.1 42 8378
          XM_017005274.1 XP_016860763.1 42 8326
          XM_017005275.1 XP_016860764.1 42 8381
          XM_017005276.1 XP_016860765.1 42 8386
          XM_017005277.1 XP_016860766.1 43 8526
          XM_017005278.1 XP_016860767.1 42 8341
          XM_017005279.1 XP_016860768.1 42 8398
          XM_017005280.1 XP_016860769.1 42 8387
          XM_017005281.1 XP_016860770.1 42 8321
          XM_017005282.1 XP_016860771.1 43 8364
          XM_017005283.1 XP_016860772.1 42 8353
          XM_017005284.1 XP_016860773.1 43 8347
          XM_017005285.1 XP_016860774.1 41 8289
          XM_017005286.1 XP_016860775.1 41 8321
          XM_017005287.1 XP_016860776.1 41 8287
          XM_017005288.1 XP_016860777.1 41 8249
          XM_017005289.1 XP_016860778.1 43 8284
          XM_017005290.1 XP_016860779.1 43 8281
          XM_017005291.1 XP_016860780.1 42 8215
          XM_017005292.1 XP_016860781.1 41 8203
          XM_017005293.1 XP_016860782.1 41 8218
          GenBank mRNA AK128481.1 - 1 1230

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          DNA repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          embryo development
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of histone H2A K63-linked ubiquitination
          negative regulation of double-strand break repair
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          ligase activity
          thyroid hormone receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zkdp8:80/100.66.75.244:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0