Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ERO1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ERO1A
          Gene Name:
          endoplasmic reticulum oxidoreductase 1 alpha
          Gene Aliases:
          ERO1-L, ERO1-L-alpha, ERO1-alpha, ERO1L, ERO1LA, Ero1alpha
          Chromosome Location:
          Chr.14: 52639915 - 52695931 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.525339
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n363154

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ERO1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_014584.2 NP_055399.1 16 4734
          XM_011536684.2 XP_011534986.1 15 4541
          GenBank mRNA AK024224.1 - 1 1119
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM753238.1 - 1 250 Chr. 14 - 52640381 - 52640942 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM844697.1 - 1 501 Chr. 14 - 52640657 - 52641191 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM851360.1 - 1 502 Chr. 14 - 52640633 - 52641194 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CR743961.1 - 1 218 Chr. 14 - 52640408 - 52640910 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU674223.1 - 1 626 Chr. 14 - 52640640 - 52641317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM753824.1 - 1 249 Chr. 14 - 52640410 - 52640942 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM761748.1 - 1 502 Chr. 14 - 52640621 - 52641194 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA728236.1 - 1 633 Chr. 14 - 52640520 - 52641317 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU607701.1 - 1 633 Chr. 14 - 52640599 - 52641319 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM761643.1 - 1 502 Chr. 14 - 52640527 - 52641194 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM847261.1 - 1 502 Chr. 14 - 52640623 - 52641194 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU685489.1 - 1 632 Chr. 14 - 52640615 - 52641319 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ717224.1 - 1 707 Chr. 14 - 52640562 - 52641399 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CA773350.1 - 1 546 Chr. 14 - 52640643 - 52641238 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM761670.1 - 1 502 Chr. 14 - 52640587 - 52641194 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          protein folding
          cellular protein modification process
          response to temperature stimulus
          organ senescence
          4-hydroxyproline metabolic process
          protein maturation by protein folding
          extracellular matrix organization
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          response to endoplasmic reticulum stress
          cell redox homeostasis
          brown fat cell differentiation
          chaperone mediated protein folding requiring cofactor
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          oxidation-reduction process
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          cellular response to hypoxia
          protein disulfide isomerase activity
          protein binding
          protein disulfide oxidoreductase activity
          disulfide oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on a sulfur group of donors, disulfide as acceptor

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0