Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MIF SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Mif
Gene Name:
macrophage migration inhibitory factor
Gene Aliases:
GIF, Glif
Chromosome Location:
Chr.10: 75859353 - 75860250 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.2326
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
n405898
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
4390771
Price
5,354.00
Your Price
Online offer:
5354.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Mif
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
GenBank mRNA
AK015344.1
-
610
Back To Top
More Information
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0