Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other COL1A1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Col1a1
          Gene Name:
          collagen, type I, alpha 1
          Gene Aliases:
          Col1a-1, Cola-1, Cola1, Mov-13, Mov13
          Chromosome Location:
          Chr.11: 94936270 - 94951867 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.277735
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n423869

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Col1a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK159300.1 - 1316
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA AI157061.1 - 1 132 Chr. 11 - 94952827 - 94953032 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688164.1 - 1 275 Chr. 11 - 94952684 - 94953045 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684701.1 - 1 307 Chr. 11 - 94952658 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687118.1 - 1 318 Chr. 11 - 94952649 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686391.1 - 1 246 Chr. 11 - 94952714 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY131999.1 - 1 327 Chr. 11 - 94952657 - 94952990 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686682.1 - 1 335 Chr. 11 - 94952622 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CF584659.1 - 1 523 Chr. 11 - 94952473 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685345.1 - 1 294 Chr. 11 - 94952666 - 94953037 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA959755.1 - 1 284 Chr. 11 - 94952675 - 94953016 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685941.1 - 1 291 Chr. 11 - 94952677 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA049256.1 - 1 232 Chr. 11 - 94952747 - 94953037 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY341330.1 - 1 299 Chr. 11 - 94952660 - 94952986 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685712.1 - 1 296 Chr. 11 - 94952663 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA562685.1 - 1 286 Chr. 11 - 94952673 - 94953037 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA W10457.1 - 227 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY685716.1 - 1 291 Chr. 11 - 94952672 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688246.1 - 2 334 Chr. 11 - 94951809 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA645084.1 - 1 291 Chr. 11 - 94952668 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686486.1 - 1 348 Chr. 11 - 94952607 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE136415.1 - 1 284 Chr. 11 - 94952675 - 94953022 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688405.1 - 1 288 Chr. 11 - 94952678 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CV304869.1 - 1 128 Chr. 11 - 94952835 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684148.1 - 1 293 Chr. 11 - 94952667 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684975.1 - 1 283 Chr. 11 - 94952688 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY598046.1 - 1 397 Chr. 11 - 94952554 - 94953031 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY697059.1 - 1 353 Chr. 11 - 94952605 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ177679.1 - 1 331 Chr. 11 - 94952655 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684550.1 - 1 273 Chr. 11 - 94952687 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685118.1 - 1 297 Chr. 11 - 94952662 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ238482.1 - 1 611 Chr. 11 - 94952351 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY683841.1 - 282 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AA200783.1 - 1 188 Chr. 11 - 94952772 - 94953041 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685687.1 - 1 339 Chr. 11 - 94952617 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AI646083.1 - 1 284 Chr. 11 - 94952675 - 94953015 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CB202290.1 - 556 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY684706.1 - 1 296 Chr. 11 - 94952663 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686329.1 - 1 338 Chr. 11 - 94952617 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684552.1 - 1 278 Chr. 11 - 94952682 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY702242.1 - 1 285 Chr. 11 - 94952677 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688497.1 - 1 316 Chr. 11 - 94952650 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687113.1 - 1 310 Chr. 11 - 94952651 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684913.1 - 1 303 Chr. 11 - 94952657 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY699387.1 - 1 303 Chr. 11 - 94952664 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686864.1 - 1 338 Chr. 11 - 94952617 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687466.1 - 1 309 Chr. 11 - 94952658 - 94953036 [+] on Build GRCm38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-mvcqg:80/100.66.75.199:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0