Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other COL1A1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Col1a1
          Gene Name:
          collagen, type I, alpha 1
          Gene Aliases:
          Col1a-1, Cola-1, Cola1, Mov-13, Mov13
          Chromosome Location:
          Chr.11: 94936270 - 94951867 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.277735
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n423870

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Col1a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK159300.1 - 1383
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BY688164.1 - 1 342 Chr. 11 - 94952684 - 94953045 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684701.1 - 1 374 Chr. 11 - 94952658 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687118.1 - 1 385 Chr. 11 - 94952649 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686391.1 - 1 313 Chr. 11 - 94952714 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CF584659.1 - 1 590 Chr. 11 - 94952473 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686682.1 - 1 402 Chr. 11 - 94952622 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685941.1 - 1 358 Chr. 11 - 94952677 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA049256.1 - 1 299 Chr. 11 - 94952747 - 94953037 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685712.1 - 1 363 Chr. 11 - 94952663 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA562685.1 - 1 353 Chr. 11 - 94952673 - 94953037 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685716.1 - 1 358 Chr. 11 - 94952672 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688246.1 - 2 401 Chr. 11 - 94951809 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA645084.1 - 1 358 Chr. 11 - 94952668 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688405.1 - 1 355 Chr. 11 - 94952678 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CV304869.1 - 1 195 Chr. 11 - 94952835 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY690901.1 - 413 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY684148.1 - 1 360 Chr. 11 - 94952667 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684975.1 - 1 350 Chr. 11 - 94952688 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY697059.1 - 1 420 Chr. 11 - 94952605 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ177679.1 - 1 398 Chr. 11 - 94952655 - 94953042 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684550.1 - 1 340 Chr. 11 - 94952687 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ238482.1 - 1 678 Chr. 11 - 94952351 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA200783.1 - 1 255 Chr. 11 - 94952772 - 94953041 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY685687.1 - 1 406 Chr. 11 - 94952617 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CB202290.1 - 623 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY686329.1 - 1 405 Chr. 11 - 94952617 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684706.1 - 1 363 Chr. 11 - 94952663 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687113.1 - 1 377 Chr. 11 - 94952651 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684552.1 - 1 345 Chr. 11 - 94952682 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY688497.1 - 1 383 Chr. 11 - 94952650 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY702242.1 - 1 352 Chr. 11 - 94952677 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY684913.1 - 1 370 Chr. 11 - 94952657 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY699387.1 - 1 370 Chr. 11 - 94952664 - 94953040 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY686864.1 - 1 405 Chr. 11 - 94952617 - 94953036 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY687466.1 - 1 376 Chr. 11 - 94952658 - 94953036 [+] on Build GRCm38

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: Z74615.

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-mvcqg:80/100.66.75.199:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0