Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NR2F1-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NR2F1-AS1 Hs.457407-USP11 fusion
          Gene Name:
          NR2F1 antisense RNA 1
          FUSION
          Gene Aliases:
          -
          Hs.457407, USP11
          Chromosome Location:
          Chr.5: 93409356 - 93581320 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          -
          UniGene ID:
          Hs.457407
          -
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID n548513

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NR2F1-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_021490.2 2 209
          NR_021491.2 2 209
          NR_109818.1 3 322
          NR_109819.1 2 884
          NR_109820.1 2 209
          NR_109821.1 2 209
          NR_109822.1 2 884
          NR_109823.1 2 206
          NR_109824.1 2 209
          NR_109825.1 3 989
          GenBank mRNA AK095719.1 - 3 300
          AK124699.1 - 2 934
          AK296281.1 - 2 571
          AK311143.1 - 2 108
          AK311323.1 - 2 597
          BC010610.1 - 2 177
          BC018089.1 - 2 186
          BC042879.1 - 2 108
          BC044619.1 - 3 465
          BC048999.1 - 3 465
          BC144330.1 - 2 1484
          BC144331.1 - 2 1484
          DA718791.1 - 2 192
          DB257894.1 - 2 108
          Gene Symbol: Hs.457407-USP11 fusion
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK092258.1 - 619
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DB503335.1 - 2 105 Chr. 5 - 93544834 - 93581216 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA531679.1 - 2 260 Chr. 5 - 93543968 - 93581370 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI463026.1 - 3 472 Chr. 5 - 93554872 - 93570826 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB045052.1 - 3 399 Chr. 5 - 93554901 - 93570793 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA530156.1 - 2 458 Chr. 5 - 93554928 - 93580891 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM546601.1 - 274 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA271332.1 - 2 123 Chr. 5 - 93438714 - 93581234 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY136165.1 - 3 166 Chr. 5 - 93553771 - 93581276 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB173308.1 - 2 359 Chr. 5 - 93553837 - 93580795 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB486010.2 - 2 105 Chr. 5 - 93411386 - 93581216 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA533837.1 - 2 182 Chr. 5 - 93544815 - 93580618 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA363045.1 - 2 253 Chr. 5 - 93553758 - 93580689 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA134670.1 - 2 108 Chr. 5 - 93411404 - 93581219 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF530372.1 - 178 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA527197.1 - 2 192 Chr. 5 - 93411404 - 93581303 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA706940.1 - 2 191 Chr. 5 - 93544828 - 93581300 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA280798.1 - 2 89 Chr. 5 - 93411352 - 93581199 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX377086.2 - 2 112 Chr. 5 - 93543540 - 93581223 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG701915.1 - 2 353 Chr. 5 - 93501042 - 93585650 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA844094.1 - 2 188 Chr. 5 - 93544836 - 93581297 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA375334.1 - 2 57 Chr. 5 - 93553829 - 93581168 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI669922.1 - 2 113 Chr. 5 - 93411232 - 93581219 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB272535.1 - 2 210 Chr. 5 - 93544853 - 93580646 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA545967.1 - 2 108 Chr. 5 - 93544816 - 93581219 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA518837.1 - 3 300 Chr. 5 - 93553785 - 93581297 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG715542.1 - 2 191 Chr. 5 - 93411271 - 93581297 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA304607.1 - 2 95 Chr. 5 - 93411321 - 93581205 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB498974.1 - 2 105 Chr. 5 - 93544802 - 93581216 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY141502.1 - 2 89 Chr. 5 - 93544815 - 93581199 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG707159.1 - 2 113 Chr. 5 - 93411365 - 93581219 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA328801.1 - 2 110 Chr. 5 - 93543992 - 93581221 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA388648.1 - 2 259 Chr. 5 - 93544889 - 93580695 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DN993098.1 - 2 310 Chr. 5 - 93553814 - 93580737 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI820847.1 - 2 159 Chr. 5 - 93342240 - 93580595 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA517345.1 - 2 185 Chr. 5 - 93411434 - 93581295 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB492381.1 - 2 105 Chr. 5 - 93544849 - 93581216 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX444443.2 - 2 748 Chr. 5 - 93553821 - 93581185 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB475119.2 - 2 183 Chr. 5 - 93411324 - 93581297 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB177914.1 - 2 189 Chr. 5 - 93438700 - 93581300 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB030965.1 - 3 368 Chr. 5 - 93554880 - 93570722 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0