Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PAX5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PAX5
          Gene Name:
          paired box 5
          Gene Aliases:
          ALL3, BSAP
          Chromosome Location:
          Chr.9: 36833274 - 37035949 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654464
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s10064

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PAX5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001280547.1 NP_001267476.1 5 982
          NM_001280548.1 NP_001267477.1 5 982
          NM_001280549.1 NP_001267478.1 5 982
          NM_001280550.1 NP_001267479.1 5 982
          NM_001280551.1 NP_001267480.1 4 816
          NM_001280552.1 NP_001267481.1 5 982
          NM_001280555.1 NP_001267484.1 4 784
          NM_001280556.1 NP_001267485.1 4 816
          NM_016734.2 NP_057953.1 5 982
          NR_103999.1 5 982
          NR_104000.1 5 982
          XM_005251481.4 XP_005251538.1 5 1603
          XM_011517896.2 XP_011516198.1 5 2452
          XM_011517897.2 XP_011516199.1 5 1607
          GenBank mRNA AF080573.1 - 4 352
          AY463952.1 - 5 544
          AY463953.1 - 5 544
          AY463954.1 - 5 544
          AY463955.1 - 5 544
          AY463956.1 - 5 544
          AY463957.1 - 5 544
          FJ626414.1 - 35
          FJ626415.1 - 4 365
          FJ626416.1 - 3 300
          FJ626417.1 - 3 268
          FJ626418.1 - 3 167
          FJ626419.1 - 4 368
          FJ626420.1 - 4 368
          FJ626421.1 - 5 534
          FJ626424.1 - 4 336
          FJ626425.1 - 5 534
          M96944.1 - 5 609

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          humoral immune response
          multicellular organism development
          spermatogenesis
          aging
          organ morphogenesis
          lateral ventricle development
          cerebral cortex development
          adult behavior
          skeletal muscle cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zxk44:80/100.66.78.82:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0