Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDE4B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE4B
          Gene Name:
          phosphodiesterase 4B
          Gene Aliases:
          DPDE4, PDEIVB
          Chromosome Location:
          Chr.1: 65792510 - 66374579 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.198072
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s10192

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 392.00
          Your Price
          Online offer: 380.65
          380.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDE4B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001037339.2 NP_001032416.1 7 1294
          NM_001037340.2 NP_001032417.1 12 1774
          NM_001037341.1 NP_001032418.1 14 1719
          NM_001297440.1 NP_001284369.1 13 1480
          NM_001297441.1 NP_001284370.1 13 1373
          NM_001297442.1 NP_001284371.1 7 1298
          NM_002600.3 NP_002591.2 14 1674
          XM_005270924.3 XP_005270981.1 8 965
          XM_005270925.2 XP_005270982.1 8 1006
          XM_006710680.3 XP_006710743.1 8 1031
          XM_011541566.1 XP_011539868.1 12 1537
          XM_017001445.1 XP_016856934.1 11 1126
          XM_017001446.1 XP_016856935.1 11 1724
          GenBank mRNA AB209081.1 - 12 1683
          AK289969.1 - 14 1674
          AK290006.1 - 12 1655
          AK290206.1 - 7 1289
          AK294441.1 - 7 989
          BC101480.1 - 14 1614 8068986
          BC105040.1 - 14 1614 8144043
          CR749667.1 - 13 1479
          EF595686.1 - 7 829
          KJ534916.1 - 13 1528
          KJ534917.1 - 12 1303
          KJ535082.1 - 12 1289
          L12686.1 - 7 1206
          L20966.1 - 14 1666
          M97515.1 - 7 1293
          U85048.1 - 12 1483

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neutrophil homeostasis
          cAMP catabolic process
          neutrophil chemotaxis
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-2 production
          cellular response to drug
          T cell receptor signaling pathway
          leukocyte migration
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to epinephrine stimulus
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          regulation of high voltage-gated calcium channel activity
          negative regulation of relaxation of cardiac muscle
          3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
          cAMP binding
          gamma-tubulin binding
          ion channel binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0