Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ADORA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ADORA1
          Gene Name:
          adenosine A1 receptor
          Gene Aliases:
          RDC7
          Chromosome Location:
          Chr.1: 203127705 - 203167405 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.77867
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s1087

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ADORA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000674.2 NP_000665.1 4 1329
          NM_001048230.1 NP_001041695.1 3 1174
          XM_005244901.1 XP_005244958.1 4 1537
          XM_005244902.4 XP_005244959.1 2 1104
          XM_017000342.1 XP_016855831.1 3 1336
          GenBank mRNA AB004662.1 - 2 896
          AK095060.1 - 4 1122
          AK127752.1 - 3 1817
          AK289928.1 - 4 1329
          AK293647.1 - 3 1262
          AK295584.1 - 3 999
          AK308733.1 - 4 1146
          AK316106.1 - 3 1255
          AY136746.1 - 2 896
          BC026340.1 - 3 1152 4797116
          BT019854.1 - 2 896
          CR541749.1 - 2 896
          EF057066.1 - 2 1101
          KC881108.1 - 2 714
          KC884744.1 - 2 615
          L22214.1 - 6 1306
          S45235.1 - 3 980
          S56143.1 - 2 962
          X68485.1 - 3 1333

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          temperature homeostasis
          response to hypoxia
          adenosine receptor signaling pathway
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          negative regulation of acute inflammatory response
          negative regulation of leukocyte migration
          positive regulation of peptide secretion
          regulation of glomerular filtration
          protein targeting to membrane
          phagocytosis
          inflammatory response
          signal transduction
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of glutamate secretion
          lipid catabolic process
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of nucleoside transport
          negative regulation of neurotrophin production
          positive regulation of protein dephosphorylation
          negative regulation of renal sodium excretion
          negative regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of potassium ion transport
          positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of blood pressure
          negative regulation of vasodilation
          negative regulation of hormone secretion
          cognition
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain
          negative regulation of lipid catabolic process
          regulation of sensory perception of pain
          negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          negative regulation of cardiac muscle contraction
          excitatory postsynaptic potential
          relaxation of vascular smooth muscle
          negative regulation of mucus secretion
          apoptotic signaling pathway
          negative regulation of long term synaptic depression
          G-protein coupled adenosine receptor activity
          G-protein coupled receptor binding
          purine nucleoside binding
          phospholipase C activity
          protein binding
          heat shock protein binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          heterotrimeric G-protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0