Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPP1CB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPP1CB
          Gene Name:
          protein phosphatase 1 catalytic subunit beta
          Gene Aliases:
          HEL-S-80p, PP-1B, PP1B, PP1beta, PPP1CD
          Chromosome Location:
          Chr.2: 28751748 - 28802940 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.702907
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s10933
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPP1CB
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002709.2 NP_002700.1 4 874
          NM_206876.1 NP_996759.1 5 669
          GenBank mRNA AF092905.1 - 6 647
          AK295957.1 - 4 532
          AK303682.1 - 4 533
          AK312329.1 - 4 811
          AK316532.1 - 4 495
          BC002697.2 - 4 590 3609386
          BC012045.1 - 4 590 3631338
          BT019744.1 - 4 509
          BX647295.1 - 2 352
          BX647970.1 - 5 708
          CD656807.1 - 5 636
          CR542263.1 - 4 509
          CR542285.1 - 4 509
          EU668339.1 - 4 590
          X80910.1 - 4 767

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00160349_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G2/M transition of mitotic cell cycle
          glycogen metabolic process
          regulation of glycogen biosynthetic process
          regulation of glycogen catabolic process
          protein dephosphorylation
          regulation of cell adhesion
          circadian regulation of gene expression
          regulation of circadian rhythm
          entrainment of circadian clock by photoperiod
          cell division
          protein binding
          phosphatase activity
          myosin phosphatase activity
          protein kinase binding
          metal ion binding
          myosin-light-chain-phosphatase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0