Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PSMD7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PSMD7
          Gene Name:
          proteasome 26S subunit, non-ATPase 7
          Gene Aliases:
          MOV34, P40, Rpn8, S12
          Chromosome Location:
          Chr.16: 74296775 - 74306288 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.440604
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s11401
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PSMD7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002811.4 NP_002802.2 4, 5 504
          GenBank mRNA AK301996.1 - 5, 6 629
          AK315381.1 - 4, 5 462
          BC000338.2 - 4, 5 491
          BC012606.1 - 4, 5 485 4334058
          BU601564.1 - 4, 5 507
          D50063.1 - 4, 5 447

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00427396_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          protein polyubiquitination
          stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I, TAP-dependent
          regulation of cellular amino acid metabolic process
          anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          NIK/NF-kappaB signaling
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of mRNA stability
          T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
          positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          protein binding
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0