Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PTPN2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PTPN2
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2
          Gene Aliases:
          PTN2, PTPT, TC-PTP, TCELLPTP, TCPTP
          Chromosome Location:
          Chr.18: 12785478 - 12884351 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654527
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s11510
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PTPN2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001207013.1 NP_001193942.1 9 1260
          NM_001308287.1 NP_001295216.1 7 1086
          NM_002828.3 NP_002819.2 8 1191
          NM_080422.2 NP_536347.1 8 1191
          NM_080423.2 NP_536348.1 8 1191
          XM_005258124.3 XP_005258181.1 9 1258
          XM_005258125.3 XP_005258182.1 9 1258
          XM_011525705.2 XP_011524007.1 10 1478
          XM_011525706.2 XP_011524008.1 7 979
          XM_011525707.2 XP_011524009.1 4 586
          XM_017025884.1 XP_016881373.1 8 1207
          XM_017025885.1 XP_016881374.1 9 1393
          XM_017025886.1 XP_016881375.1 7 1081
          XM_017025887.1 XP_016881376.1 7 1032
          XM_017025888.1 XP_016881377.1 7 1032
          GenBank mRNA AB209569.1 - 7 1118
          AK225706.1 - 9 1139
          AK290649.1 - 8 1073
          AK292570.1 - 8 1091
          BC008244.1 - 8 1034 3872164
          BC016727.1 - 8 1103 4081330
          M25393.1 - 8 1057

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00747429_mH

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cell proliferation
          insulin receptor signaling pathway
          negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          negative regulation of lipid storage
          B cell differentiation
          T cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat6 protein
          glucose homeostasis
          negative regulation of macrophage differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          negative regulation of inflammatory response
          negative regulation of T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of chemotaxis
          regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          negative regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
          negative regulation of protein tyrosine kinase activity
          negative regulation of interleukin-6-mediated signaling pathway
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          regulation of hepatocyte growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of interleukin-2-mediated signaling pathway
          negative regulation of prolactin signaling pathway
          negative regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway
          negative regulation of macrophage colony-stimulating factor signaling pathway
          negative regulation of positive thymic T cell selection
          positive regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of PERK-mediated unfolded protein response
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          protein tyrosine phosphatase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
          integrin binding
          protein binding
          protein kinase binding
          syntaxin binding
          receptor tyrosine kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jz86s:80/100.66.72.197:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0