Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RARA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RARA
          Gene Name:
          retinoic acid receptor alpha
          Gene Aliases:
          NR1B1, RAR
          Chromosome Location:
          Chr.17: 40309171 - 40357643 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654583
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s11800

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RARA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000964.3 NP_000955.1 5, 6 1116
          NM_001024809.3 NP_001019980.1 4, 5 1309
          NM_001145301.2 NP_001138773.1 5, 6 1228
          NM_001145302.2 NP_001138774.1 3, 4 937
          XM_005257552.4 XP_005257609.1 4, 5 686
          XM_005257553.1 XP_005257610.1 5, 6 1020
          XM_005257554.1 XP_005257611.1 5, 6 1269
          XM_011525095.1 XP_011523397.1 6, 7 1166
          XM_011525096.1 XP_011523398.1 4, 5 479
          XM_017024920.1 XP_016880409.1 4, 5 588
          GenBank mRNA AK098172.1 - 4, 5 688
          AK130192.1 - 5, 6 1152
          AK292205.1 - 5, 6 1168
          AK312564.1 - 5, 6 1092
          AL834159.1 - 4, 5 969
          BC008727.2 - 5, 6 1093 3163891
          BC071733.1 - 4, 5 912 5217484
          CR457438.1 - 4, 5 638
          FJ487576.1 - 3, 4 873
          HQ692826.1 - 4, 5 638
          HQ692827.1 - 4, 5 623
          S50916.1 - 500
          X06538.1 - 4, 5 864
          X06614.1 - 4, 5 740

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031528, XM_008767945, AJ002941, AJ002940, BC099830, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001177302, NM_001177303, NM_001176528, NM_009024, AK170956, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ureteric bud development
          neural tube closure
          liver development
          glandular epithelial cell development
          outflow tract septum morphogenesis
          growth plate cartilage development
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          signal transduction
          germ cell development
          spermatogenesis
          female pregnancy
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          hippocampus development
          prostate gland development
          negative regulation of granulocyte differentiation
          embryonic camera-type eye development
          regulation of myelination
          response to estradiol
          response to retinoic acid
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of interleukin-13 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          response to vitamin A
          response to cytokine
          multicellular organism growth
          negative regulation of apoptotic process
          apoptotic cell clearance
          steroid hormone mediated signaling pathway
          response to ethanol
          positive regulation of T-helper 2 cell differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of translational initiation
          regulation of synaptic plasticity
          retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of binding
          ventricular cardiac muscle cell differentiation
          Sertoli cell fate commitment
          limb development
          face development
          trachea cartilage development
          chondroblast differentiation
          negative regulation of cartilage development
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to estrogen stimulus
          translation repressor activity, nucleic acid binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          retinoic acid binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          retinoic acid receptor activity
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          drug binding
          zinc ion binding
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          histone deacetylase binding
          protein kinase B binding
          retinoic acid-responsive element binding
          protein heterodimerization activity
          mRNA 5'-UTR binding
          protein kinase A binding
          alpha-actinin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-72rkq:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline